Merck
Trang chủỨng dụngXét nghiệm vi sinhKiểm tra bề mặt và nhân viên
Kiểm tra bề mặt và nhân viên
Giám sát bề mặt vi sinh vật và nhân viên bằng tấm tiếp xúc
Xét nghiệm bề mặt và nhân viên là các phương pháp nhằm thu thập, phát hiện và xác định mức độ của các loại vi sinh vật khác nhau để giám sát hiệu quả của các quy trình khử trùng tại các khu vực sản xuất quan trọng và không quan trọng. Các tiêu chuẩn vệ sinh trong môi trường sản xuất có mối liên hệ trực tiếp với an toàn vi sinh và chất lượng của sản phẩm thành phẩm. Để bảo vệ người tiêu dùng, một số cơ quan chính phủ đã xây dựng các phương pháp, bao gồm cGMP của EU, Hướng dẫn về vô trùng của FDA Hoa Kỳ và USP <1116>, được áp dụng để quản lý các ngành công nghiệp như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống.
Các danh mục nổi bật
Các thiết bị lấy mẫu không khí hoạt động tốt
Giám sát môi trường và mô phỏng quy trình vô trùng
Khám phá các thiết bị lấy mẫu không khí đa năng hoạt động dựa trên nhiều nguyên lý khác nhau, mang đến các giải pháp công nghệ phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Được thiết kế dành cho ngành thực phẩm, phòng sạch, khu vực nguy hiểm và nhiều lĩnh vực khác.
Xem các sản phẩm
Máy kiểm thử kèm màn hình và bàn phím.
Giám sát vệ sinh
Việc giám sát vệ sinh giúp xác minh hiệu quả của quy trình khử trùng của quý vị thông qua các phương pháp như xét nghiệm ATP, xét nghiệm NAD, xét nghiệm protein hoặc lấy mẫu bằng tăm bông để thực hiện HACCP đối với thực phẩm và đồ uống, cũng như xét nghiệm vi sinh đối với cần sa.
Xem các sản phẩm
Giám sát bề mặt truyền thống
Để đảm bảo an toàn cho sản phẩm, việc giám sát độ sạch của các bề mặt trong khu vực sản xuất, chẳng hạn như bàn, tường hoặc cửa, cũng như trong các buồng cách ly và phòng sạch là rất quan trọng. Các bề mặt và khu vực này phải không có vi sinh vật để giảm nguy cơ nhiễm chéo, điều này có thể khiến sản phẩm không an toàn khi sử dụng hoặc tiêu thụ. 
Môi trường vô trùng và được kiểm soát đòi hỏi phải giám sát thường xuyên bằng các phương pháp lấy mẫu bề mặt. Có thể lấy mẫu trên các bề mặt phẳng bằng cách ấn các đĩa tiếp xúc hoặc kính hiển vi lên bề mặt với áp lực đồng đều và ổn định trong vài giây. Sau đó, các đĩa mẫu hoặc kính hiển vi được ủ để vi sinh vật phát triển, trước khi đếm số lượng vi khuẩn đã phát triển. Điều kiện ủ khác nhau tùy thuộc vào thành phần hệ vi sinh và các yêu cầu quy định. Các bề mặt cong và khu vực khó tiếp cận có thể được giám sát bằng phương pháp xét nghiệm tăm bông.
Giám sát bề mặt nhanh
Các nhà sản xuất cần kết quả nhanh có thể sử dụng các phương pháp nhanh để định lượng dư lượng vi sinh vật sau khi vệ sinh và trước khi vận hành. Các phương pháp này bao gồm các xét nghiệm dựa trên phép đo màu không cần thiết bị hoặc tăm bông lấy mẫu cần thiết bị đọc như máy đo quang. Nhu cầu về các phương pháp kiểm soát chất lượng nhanh đặc biệt cao trong ngành thực phẩm và đồ uống. Điều này là do tính chất dễ hư hỏng của các sản phẩm được sản xuất, nhưng cũng ở các ngành công nghiệp khác để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng.
Giám sát nhân viên
Việc giám sát nhân viên được thực hiện để đảm bảo duy trì môi trường vô trùng. Phần lớn sự nhiễm bẩn trong cơ sở có thể bắt nguồn từ con người làm việc trong phòng sạch. Nhân viên cần tuân thủ các quy trình cụ thể về mặc áo choàng và khử trùng trước khi vào và ra khỏi phòng sạch vô trùng.