Chuyển đến phần Nội dung
Bước vào kỷ nguyên mới của việc chuẩn bị phương tiện truyền thông
Phân phối lên đến 100 L môi trường nuôi cấy được làm nóng sẵn, vô trùng & tuân thủ ISO với túi này và Hệ thống ReadyStream ® mới của chúng tôi!
CHUẨN BỊ TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA THEO YÊU CẦU
Hệ thống ReadyStream ® mới mang tính cách mạng chuẩn bị và phát tới 100 lít phương tiện văn hóa được làm nóng sẵn theo yêu cầu, khi nào và ở nơi bạn cần, chỉ bằng một lần nhấn nút.
Chúng tôi đã đưa ra sự đổi mới thực sự này để tiết kiệm thời gian, năng lượng, không gian và tài nguyên cho bạn sau khi đánh giá mức độ đau đớn của bạn với các quy trình chuẩn bị phương tiện hiện tại.
Với hệ thống ReadyStream ®:
  • Không xử lý môi trường bị mất nước
  • Không hấp tiệt trùng
  • Không cần nhà bếp truyền thông
  • Không chai, không giặt
  • Diện tích nhỏ
  • Chất lượng phương tiện ít thay đổi hơn
  • Phương tiện sẵn sàng được làm nóng để sử dụng
  • Lên đến 100 L phương tiện truyền thông văn hóa sẵn sàng sử dụng và không có gì bạn không thể mang theo
Hệ thống ReadyStream ® tái phát minh phương tiện chuẩn bị và phân phối, nguyên tắc cốt lõi là hệ thống ReadyStream ® làm loãng môi trường tập trung với nước vô trùng. Cái này có lợi thế rất lớn.
Những ưu điểm chính của hệ thống ReadyStream ®
Nhà khoa học đang cầm một túi truyền thông ReadyStream
Túi đựng đa phương tiện dễ bảo quản
600 L phương tiện bạn có thể mang theo dễ dàng. Tiết kiệm không gian trong khu vực lưu trữ và phòng xét nghiệm của bạn. Túi phương tiện ReadyStream ® phẳng thuận tiện được vận chuyển có chứa phương tiện hạt khô, dễ bảo quản và mang theo—túi lớn nhất có thể chứa đến 100 lít phương tiện có trọng lượng dưới 3 kg. Ngay cả sau khi thêm nước để tạo ra 10x chất cô đặc, túi này vẫn nặng dưới 13 kg.
Hệ thống ReadyStream
Hệ thống ReadyStream ® cung cấp phương tiện tập trung, theo yêu cầu, được pha loãng bằng nước vô trùng đến nồng độ chính xác và cho môi trường vào túi mẫu của bạn.
Túi phương tiện ReadyStream ® 3 lít cho phép bạn phân phát đến 30 lít phương tiện văn hóa và túi 10 lít có thể lên đến 100 lít. 10x phương tiện tập trung có thể được duy trì trong tối đa 5 ngày.
Nồi hấp ReadyStream
Để tạo ra sự cô đặc, nước được khử trùng bằng bộ lọc ReadyStream ® trước khi vào túi phương tiện ReadyStream ® có chứa môi trường nuôi cấy bị khử nước GranuCult ® được chiếu xạ và tuân thủ ISO. Sau bước này, mất 20 phút, tập trung sẽ cho phép bạn chuẩn bị tối đa 100 lít phương tiện theo yêu cầu.
Máy sưởi sơ bộ ReadyStream
Bất cứ lúc nào bạn cần hệ thống ReadyStream ® phân phối môi trường nuôi cấy được làm nóng sẵn ở nhiệt độ định sẵn từ 30 đến 42 °C và thể tích từ 90 đến 9999 mL.
Tích hợp thuận tiện vào Thiết lập phòng thí nghiệm hiện có của bạn
Nhà khoa học sử dụng hệ thống ReadyStream® được kết nối
Kết nối hệ thống ReadyStream ® với bất kỳ chất pha loãng nào thông qua bình trung gian đóng vai trò bình chứa phương tiện. Điều này cho phép nhiều thiết lập để có được sự linh hoạt cao hơn, ví dụ như vận chuyển bình sữa trong phòng thí nghiệm và kết nối với nhiều chất pha loãng. Ngoài ra, nó có thể tạo thuận lợi cho việc bổ sung các bổ sung.
Xem hội thảo trực tuyến trên Hệ thống ReadyStream ®
Xem hội thảo qua web theo yêu cầu của chúng tôi trên hệ thống ReadyStream ®, trình bày minh họa trực tiếp của hệ thống và cách sử dụng hệ thống. Ngoài ra, hãy xem các chuyên gia của chúng tôi trả lời một số câu hỏi được nêu trong phiên học. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chia sẻ câu hỏi của mình, chỉ cần đăng ký nền tảng của chúng tôi để có quyền truy cập vào hội thảo trực tuyến và chỉ cần gửi câu hỏi của bạn. 
Khám phá hệ thống ReadyStream ® của chúng tôi
Chúng tôi rất vui khi cung cấp cho bạn thêm thông tin về hệ thống ReadyStream ® hoặc đưa hệ thống này vào phòng thí nghiệm để minh họa. Chỉ cần điền và gửi biểu mẫu bên dưới.