Chọn Kích cỡ
Về sản phẩm này
Quality Segment
usage
sufficient for 250 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified RNA
compatibility
ABI 5700, ABI 7000, ABI 7300, ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI 7700, ABI 7900 HT , ABI 7900 HT Fast, ABI 7900, ABI StepOne, ABI StepOnePlus, ABI ViiA 7, Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2, Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ5, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Eppendorf® Mastercycler ep realplex, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480, Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- The master mix allows consistency and reproducibility from one reaction to the next
- Reduced risk of contamination from multiple pipetting steps
- Reduced set-up time as compared to manual or wax Hot Start methods
- JumpStart™Taq Polymerase reduces primer-dimer and non-specific product formation
- Broad instrument compatibility
- Includes a separate ROX reference dye vial for reaction normalization
Packaging
Legal Information
Chỉ thành phần trong bộ sản phẩm
- Probe Based qRT-PCR ReadyMix 2 X
- Moloney Murine Leukemia Viral Reverse Transcriptase (M-MLV RT) 5000 U
Thành phần của bộ sản phẩm cũng có bán riêng
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
Có chuyện gì vậy?
WGK 3
Từ cảnh báo
Danger
Mã nguy hiểm
Các tuyên bố về biện pháp phòng ngừa
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.