Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
M0630
Myoglobin from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
Từ đồng nghĩa:
Myoglobin from horse skeletal muscle
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
95-100%
Biological source:
equine skeletal muscle
Mol wt:
~17 kDa(lit.)
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
biological source
equine skeletal muscle
Quality Segment
assay
95-100%
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~17 kDa(lit.)
Iron content
0.25-0.32%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
Myoglobin from equine skeletal muscle was used in a study to test experimental protein mixture for validating tandem mass spectral analysis.
Biochem/physiol Actions
Myoglobin from horse skeletal muscle is a single chain heme protein containing 153 amino acid residues. It possesses no disulfide bridges or free -SH groups. Myoglobin contains 8 variously sized right-handed helical regions, joined by non-ordered or random coil regions.
Myoglobin is critical to skeletal muscle O2 supply at near-maximum oxygen demand, and prevents anoxia by maintaining PO2 above levels needed to support mitochondrial function.
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Myoglobin from equine skeletal muscle
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu