Merck
Trang chủSản phẩmHóa học phân tíchTài liệu tham khảoVật liệu tham chiếu được chứng nhận
Vật liệu tham chiếu được chứng nhận
Một bộ sưu tập các loại chai và bình đựng hóa chất với nhiều kích cỡ, hình dáng và màu sắc khác nhau. Một số chai có nắp màu đỏ và nhãn dán có biểu tượng cảnh báo nguy hiểm, cho biết đó là các chất dễ cháy và ăn mòn. Ngoài ra còn có những lọ nhỏ chứa chất lỏng màu vàng, cùng với các ống có nắp màu trắng.
Chúng tôi cung cấp một loạt các Vật liệu Tham chiếu Được Chứng nhận (CRMs) dành cho các ứng dụng thử nghiệm, bao gồm phân tích pháp y và độc chất học lâm sàng, xét nghiệm chẩn đoán, theo dõi nồng độ thuốc trong điều trị, thử nghiệm cần sa, phân tích môi trường, nghiên cứu dược phẩm, và thử nghiệm thực phẩm & đồ uống.
Dòng sản phẩm Vật liệu tham chiếu được chứng nhận (CRMs) Supelco® của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 17034 và được đặc trưng hóa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Các thương hiệu Vật liệu tham chiếu được chứng nhận của riêng chúng tôi bao gồm Cerilliant®, Certipur® và TraceCERT®. Chúng tôi cũng phân phối các CRM từ các nhà sản xuất được công nhận quốc tế như NIST, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada (NRC), JRC, Paragon Scientific (nay là LGC) và Whitehouse Scientific.
Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
  • Các chất chuẩn tham chiếu (CRMs) hữu cơ và vô cơ dành cho các nền tảng thử nghiệm sắc ký, phổ khối, NMR định lượng, ICP và AAS.
  • Các chất chuẩn tham chiếu (CRMs) cho ma trận môi trường dùng để kiểm tra các thông số như độ kiềm, BOD, hiệu chuẩn pH, độ đục và kiểm soát chất lượng (QC) đất.
  • Các chất chuẩn tham chiếu (CRMs) dành cho các ứng dụng bao gồm nguyên liệu thô công nghiệp, quang phổ, giám sát không khí, hóa sinh lâm sàng, tính chất vật lý và thử nghiệm thực phẩm & nông nghiệp.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Tài nguyên về các sản phẩm liên quan