Tấm đáy đặc MultiScreen®
Các đĩa vi giếng MultiScreen® có sẵn ở dạng không vô trùng, với các loại 96 giếng và 384 giếng, màu trong suốt, trắng, đen hoặc màu tự nhiên. Các đĩa vi giếng làm từ polystyrene thường được sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa, bao gồm các ứng dụng đo màu, phát quang và huỳnh quang (ví dụ: xét nghiệm Bradford-Lowry hoặc xét nghiệm luciferase) thường được thực hiện trên máy đọc đĩa vi giếng. Các tấm vi giếng bằng polypropylene thường được sử dụng để lưu trữ hóa chất, axit nucleic và protein. Các tấm vi giếng này cũng có thể được sử dụng cho các xét nghiệm đo màu và các phản ứng sinh hóa cơ bản.
Sản phẩm
Các bộ lọc phổ biến
Products
Tấm polystyrene MultiScreen®
Polystyrene là một loại polymer trong suốt với các tính chất quang học tuyệt vời, khiến nó trở thành vật liệu lý tưởng cho các phép đo quang học chính xác. Các đĩa vi giếng MultiScreen® Polystyrene hiện có sẵn dưới dạng đĩa vi giếng 96 giếng không vô trùng, với các màu trong suốt, trắng hoặc đen.
- Tấm vi giếng trong suốt dành cho các xét nghiệm độ hấp thụ và xét nghiệm màu
- Tấm vi giếng màu đen dành cho các xét nghiệm phát quang tín hiệu cao và xét nghiệm huỳnh quang
- Tấm vi giếng màu trắng dành cho các xét nghiệm phát quang tín hiệu thấp và các xét nghiệm TR-FRET
Tấm MultiScreen® Polypropylene
Polypropylene được đặc trưng bởi tính ổn định hóa học và nhiệt tuyệt vời. Đây là loại polymer lý tưởng cho các đĩa vi giếng dùng để bảo quản. Các phân tử phân cực, chẳng hạn như protein hoặc DNA, liên kết với polypropylene ít hơn so với polystyrene. Đĩa vi giếng MultiScreen® Polypropylene hiện có sẵn dưới dạng đĩa vi giếng không vô trùng với các định dạng 96 giếng và 384 giếng tự nhiên.
- Trung tính sinh học
- Tương thích hóa học rộng
- Khả năng chịu nhiệt độ cao từ -196 °C đến +121 °C
- Các tấm đáy chữ V có các giếng thuôn nhọn hình nón để thu hồi mẫu tốt hơn
- Tấm đáy chữ U có các giếng không có góc nhọn để tạo độ lơ lửng tốt hơn
Tấm ELISA MultiScreen®
Phương pháp xét nghiệm miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) là một kỹ thuật xét nghiệm dựa trên đĩa được thiết kế để phát hiện và định lượng các chất hòa tan như peptit, protein, kháng thể và hormone. Tấm ELISA MultiScreen® được làm từ polystyrene và có sẵn ở định dạng 96 giếng hoặc dải 8 giếng. Định dạng dải 8 giếng cho phép sử dụng các “dải” giếng thành cột đơn trong một xét nghiệm thay vì phải sử dụng toàn bộ tấm vi giếng. Các sản phẩm này có sẵn với bề mặt liên kết trung bình hoặc cao để phù hợp nhất với nhu cầu của ứng dụng và các phân tử liên quan.
- Các tấm có khả năng liên kết cao có bề mặt polystyrene đã được xử lý đặc biệt để tạo ra bề mặt ưa nước, giúp tăng khả năng liên kết với protein
- Các tấm có độ bám dính trung bình có bề mặt polystyrene ít ưa nước hơn, do đó phù hợp hơn để phủ các protein và peptit không phân cực
Tài nguyên liên quan
- Tờ rơi: Tấm vi giếng MultiScreen®
Việc lựa chọn đúng loại đĩa vi giếng có thể giúp nâng cao tính nhất quán của dữ liệu và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, góp phần tiết kiệm thuốc thử và mẫu, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Tài liệu giới thiệu: Tấm MultiScreen®/Millicell®
Cẩm nang này dành cho lĩnh vực phát triển dược phẩm, nghiên cứu khám phá, sinh học phân tử và chuẩn bị mẫu bao gồm các sản phẩm dùng cho sàng lọc và nuôi cấy tế bào.