Các công cụ trùng hợp
Polyme là một loại vật liệu bao gồm một số lượng lớn các đơn vị cấu trúc lặp lại, được gọi là monome. Phản ứng trùng hợp là quá trình hóa học trong đó các monome kết hợp với nhau để tạo thành các chuỗi hoặc mạng lưới polymer. Sự tiến bộ trong công nghệ trùng hợp đã thúc đẩy sự phát triển của các loại polymer có cấu trúc và tính chất ngày càng phức tạp, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong các lĩnh vực y sinh, năng lượng và điện tử. Tính chất và hiệu suất của polymer phụ thuộc rất lớn vào loại monome cũng như các công cụ hoặc phương pháp trùng hợp được sử dụng trong quá trình tổng hợp.
Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn công cụ trùng hợp đa dạng để đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu khác nhau của quý khách:
|
|
|
Danh mục monome toàn diện của chúng tôi cho phép tổng hợp nhiều loại polymer có cấu trúc, thành phần và tính chất khác nhau. Các sản phẩm của chúng tôi được phân loại theo nhóm chức năng, và các nhóm monome chính bao gồm acrylic, rượu, epoxit và amin.
Products
Phản ứng
trùng hợp gốc có kiểm soát
Phản ứng trùng hợp gốc có kiểm soát (CRP) cho phép kiểm soát tốt hơn trọng lượng phân tử, phân bố trọng lượng phân tử, chức năng và thành phần của polymer. CRP phù hợp để phát triển các polymer có đặc tính rõ ràng và đáp ứng các yêu cầu mong muốn. CRP có thể được áp dụng với nhiều loại monome vinyl khác nhau để tạo ra các polymer có đặc tính đa dạng phục vụ cho các ứng dụng khác nhau.
Có ba kỹ thuật CRP cơ bản:
- Trùng hợp gốc chuyển nguyên tử (ATRP)
- Phản ứng trùng hợp chuyển chuỗi bằng cách thêm/phân mảnh có thể đảo ngược (RAFT)
- Trùng hợp qua trung gian nitroxit (NMP)
Chúng tôi cung cấp danh mục sản phẩm toàn diện gồm các monome vinyl và norbornene, chất xúc tác RAFT, chất xúc tác ATRP và chất khởi động NMP cho các loại phản ứng trùng hợp gốc có kiểm soát khác nhau. Các bài đánh giá kỹ thuật và thông tin hỗ trợ cho từng phương pháp có thể được tìm thấy trong Cẩm nang về Phản ứng Trùng hợp Gốc Có Kiểm Soát của chúng tôi.
Các tài nguyên liên quan
- Tài liệu giới thiệu: Hướng dẫn về phản ứng trùng hợp gốc có kiểm soát
Hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn tổng quan cơ bản về các kỹ thuật ATRP, RAFT và NMP, cũng như các quy trình tương ứng và thông tin sản phẩm để áp dụng các kỹ thuật này.
- Ứng dụng: Chất khởi phát gốc tự do
Chất khởi động quang là một hợp chất được thêm vào công thức một cách đặc biệt nhằm chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã hấp thụ — tia cực tím hoặc ánh sáng khả kiến — thành năng lượng hóa học dưới dạng các chất khởi động, cụ thể là các gốc tự do hoặc các cation.
- Bài báo: Các chất trung gian RAFT để tổng hợp các polyme chức năng hóa có cấu trúc rõ ràng
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Bài viết: RAFT – Lựa chọn chất xúc tác phù hợp để đạt được quá trình trùng hợp có kiểm soát
Tìm quá trình trùng hợp bổ sung-phân mảnh chuỗi chuyển (BÈ) có thể đảo ngược, các lớp tác nhân BÈ & ứng dụng.
- Bài báo: Các tác nhân RAFT đa năng (có thể chuyển đổi) cho các copolyme khối được xác định rõ ràng
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Bài báo: Tổng hợp copolymer khối bằng cách sử dụng gốc tự do được xúc tác bởi nitroxit
Chặn tổng hợp copolyme bằng cách sử dụng một chất khởi đầu polyme hóa triệt để qua trung gian nitroxide (NMP) có sẵn trên thị trường
- High-Purity Monomers & Polymers for Ophthalmic Applications
We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- /VN/vi/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/typical-procedures-for-polymerizing-via-raft
- Convert to mPAGE™ Gels for Improved Results
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Các hội thảo trực tuyến liên quan
Khám phá các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong việc thiết kế các đồng monome có thể phân cắt mới cho các tình huống và ứng dụng đồng trùng hợp khác nhau.