Merck
Dịch vụ đám mây Millicell®
Dịch vụ đám mây Millicell®
Phần mềm đám mây dành cho thiết bị phòng thí nghiệm kết nối 
Dịch vụ đám mây Millicell® cung cấp các tính năng phân tích, phân loại và lưu trữ dữ liệu thuận tiện từ các thiết bị phòng thí nghiệm kết nối của chúng tôi, bao gồm Máy đếm tế bào cầm tay Scepter™ 3.0, Máy quét tế bào kỹ thuật số Millicell® DCI và Máy đo điện thế-dòng điện kỹ thuật số Millicell® ERS 3.0.
  • Theo dõi và ghi lại dữ liệu bằng các công cụ quản lý dữ liệu được tối ưu hóa.
  • Dễ dàng tổng hợp dữ liệu từ nhiều mẫu, đĩa hoặc thí nghiệm để phân tích toàn diện.
  • Phân tích xu hướng với quyền truy cập tức thì vào dữ liệu lịch sử.
Dịch vụ đám mây dành cho máy đếm tế bào tự động cầm tay Scepter™ 3.0
Nâng cao khả năng phân tích dữ liệu của bạn. Dịch vụ đám mây Millicell® cho phép bạn làm việc mọi lúc, mọi nơi đồng thời cung cấp các công cụ và tính năng mới, tiên tiến. Dịch vụ đám mây Millicell® cho phép bạn làm việc mọi lúc, mọi nơi đồng thời cung cấp các công cụ và tính năng mới, tiên tiến dành cho máy đếm tế bào cầm tay Scepter™ 3.0.
Tìm hiểu cách cập nhật và sử dụng phần mềm máy đếm tế bào cầm tay Scepter™ 3.0 phiên bản mới nhất để truy cập các tính năng nâng cao trên Millicell® Cloud.
  • Xem và tải xuống biểu đồ cột, số lượng tế bào và dữ liệu liên quan
  • Tính lại nồng độ tế bào bằng công cụ tính toán độ loãng
  • So sánh dữ liệu bằng cách chồng các biểu đồ histogram lên nhau
  • Áp dụng nhiều điều chỉnh vùng chọn để phân tích
  • Quản lý dữ liệu
  • Xuất dữ liệu
Dịch vụ đám mây dành cho máy chụp ảnh tế bào kỹ thuật số Millicell® DCI
Dễ dàng truy cập dữ liệu của bạn ngay cả khi không ở trong phòng thí nghiệm để có được sự linh hoạt cao hơn. Với Dịch vụ đám mây Millicell®, hình ảnh sẽ được tự động chuyển từ thiết bị Millicell® DCI lên đám mây qua Wi‑Fi®. Sau đó, dữ liệu có thể được xem, sắp xếp và phân tích lại theo ý muốn bằng ứng dụng dựa trên web.
Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về khả năng truyền dữ liệu không dây của thiết bị này, nhằm hiển thị, lưu trữ và phân tích thêm dữ liệu ngoài thiết bị.
  • Xem và tải xuống ảnh gốc
  • Chỉnh sửa và điều chỉnh mặt nạ
  • Đánh giá độ đồng nhất và xác định lại số lượng tế bào ước tính
  • Quản lý dự án và chỉnh sửa
  • Xuất dữ liệu
  • Phân tích xu hướng tăng trưởng
Dịch vụ đám mây dành cho máy đo điện thế-dòng điện kỹ thuật số Millicell® ERS 3.0
Mở rộng khả năng của bạn. Dịch vụ đám mây Millicell® cung cấp giao diện đo lường toàn diện, cho phép hiển thị và phân tích dữ liệu từ máy đo điện hóa kỹ thuật số Millicell® ERS 3.0 dưới nhiều định dạng khác nhau. Lọc kết quả đo theo dự án, dòng tế bào hoặc người dùng. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều dự án, thực hiện phân tích thống kê và xem hoặc quản lý dữ liệu của bạn từ hầu hết mọi nơi.
Khám phá các tính năng nâng cao của máy đo điện thế-dòng điện kỹ thuật số Millicell® ERS 3.0 được hỗ trợ bởi Millicell® Cloud.
  • Vẽ đồ thị
  • Trực quan hóa bản đồ nhiệt
  • Hiển thị thông tin tấm
  • Chỉnh sửa bản in
  • Quản lý bản in
  • Xuất dữ liệu
Millicell® Cloud tự động vẽ biểu đồ dữ liệu từ Millicell® ERS 3.0, tính giá trị trung bình của các phép đo trong từng nhóm giếng. Cả biểu đồ cột và biểu đồ đường đều có thể được xuất nhanh chóng và dễ dàng dưới dạng tệp PNG. Bạn có thể trích xuất dữ liệu từ nhiều thí nghiệm bằng cách chọn thiết bị, dòng tế bào, dự án và tên đĩa để tạo biểu đồ tự động.
Bên trái là biểu đồ cột thể hiện mối quan hệ giữa điện trở và ngày thực hiện thí nghiệm. Biểu đồ này thể hiện ba mật độ gieo tế bào khác nhau của mỗi dòng tế bào trong số hai dòng tế bào. Bên phải là cùng một dữ liệu được thể hiện dưới dạng các biểu đồ đường chồng lên nhau.
Biểu đồ dữ liệu TEER của Millicell® Cloud. A) Biểu đồ cột của Millicell® Cloud, B) Biểu đồ đường của Millicell® Cloud.
Khả năng mở rộng. Dễ dàng truy cập hơn. Phân tích nâng cao.
Dịch vụ đám mây - Bước 1
Dịch vụ đám mây - Bước 2
Dịch vụ đám mây - Bước 3
Các màn hình minh họa giao diện đám mây Millicell®
Yêu cầu thông tin