Dung dịch tẩy Western Blot có chứa chất tẩy rửa
Việc tẩy và thử lại phương pháp Western blot giúp tiết kiệm mẫu và nhanh chóng điều chỉnh nồng độ kháng thể cũng như thời gian ủ. Công thức này dành cho dung dịch tẩy Western blot sử dụng chất hoạt động bề mặt natri dodecyl sulfat (SDS) và chất khử β-mercaptoethanol (BME) để loại bỏ kháng thể và các thuốc thử phát quang hóa học hoặc huỳnh quang.
Công cụ tính toán này giúp chuẩn bị chính xác dung dịch tẩy rửa Western blot dựa trên chất tẩy rửa này cho bất kỳ thể tích mililit nào. Nhập thể tích mong muốn, nhấp vào nút TÍNH TOÁN, và bảng sẽ hiển thị lượng cần thiết của từng thành phần.
Công cụ tính toán công thức dung dịch tẩy Western Blot dựa trên chất tẩy rửa
CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN CÔNG THỨC KHÁC CHO DUNG DỊCH ĐỠ VÀ DUNG DỊCH DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP WESTERN BLOTTING
Dung dịch gốc
- Dung dịch đệm nạp mẫu SDS 4X cho phương pháp Western Blotting
- Dung dịch muối đệm phosphate (PBS) 10X
- Dung dịch gốc 10X Tris-Buffered Saline (TBS)
- Thành phần dung dịch gốc cho dung dịch tẩy Western Blot
Dung dịch rửa và chặn
- Dung dịch làm việc 1X Tris-Buffered Saline (TBS)
- Dung dịch muối đệm Tris 1X, chứa 0,1% chất tẩy rửa Tween® 20 (TBST)
- Dung dịch PBS (Dung dịch muối đệm phosphate) 1X
- Dung dịch muối đệm phosphate 1X, chất tẩy rửa Tween® 20 0,1% (PBST)
- Dung dịch đệm chặn từ sữa bột không béo (NFDM)
- Dung dịch đệm chặn Albumin huyết thanh bò (BSA)