Merck
Trang chủHỗ trợMáy tính & Ứng dụngCông cụ tính toán độ loãng dung dịch
Công cụ tính toán độ loãng dung dịch
Dung dịch loãng có nồng độ molar đã biết
Công cụ tính toán pha loãng dung dịch giúp tính toán thể tích dung dịch cô đặc cần thêm vào để đạt được thể tích và nồng độ mong muốn. Công cụ này sử dụng công thức M1V1 = M2V2, trong đó "1" đại diện cho điều kiện cô đặc (tức là nồng độ molar và thể tích của dung dịch cô đặc) và "2" đại diện cho điều kiện pha loãng (tức là thể tích và nồng độ molar mong muốn). Để chuẩn bị dung dịch có nồng độ molar cụ thể dựa trên khối lượng, vui lòng sử dụng Công cụ tính nồng độ molar theo khối lượng. Để pha loãng dung dịch axit hoặc bazơ đậm đặc có nồng độ w/w% đã biết, vui lòng sử dụng Công cụ tính nồng độ molar axit và bazơ.
Hãy tìm lại sự cân bằng pH của bạn với hệ thống đệm sinh học pHenomenal của chúng tôi!