Merck
Filtration
Filter und Spritze
Unser umfassendes Portfolio an Filtrationsprodukten umfasst qualitative und quantitative Filterpapiere, Filterringe, Spritzenfilter, Zentrifugalfiltergeräte, Vakuum- und Druckfilter sowie Filterplatten für die Probenentnahme, Klärung, Lösungsmittelfiltration, Dialyse, Diafiltration, Trennung, Reinigung sowie Konzentration und Anreicherung. Von der Chemie über die Biowissenschaften bis hin zur Fertigung und Umweltprüfung – wir haben die Filtrationsprodukte, die Sie für Ihre Anwendung oder Methode benötigen.    
Amicon®-Geräte
Amicon®-Geräte
Zentrifugal- und Druck-Ultrafiltrationsgeräte zur Proteinkonzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Trennung und Diafiltration von biologischen und Umweltproben zur Vorbereitung auf nachgelagerte Anwendungen.
Labor-Filterhalter
Eine umfangreiche Auswahl an Filterhaltern aus Glas, Edelstahl und Kunststoff zur Verwendung mit Membranfiltern in Scheibenform für die Flüssigkeits- und Gasfiltration, darunter Spritzenfilterhalter, Inline-Filtergehäuse sowie Filterhalter für die Vakuum- und Druckfiltration.
Filterhalter für Laborzwecke
Weitere Kategorien entdecken
Multiscreen®-Filterplatten
Multiscreen®-Filterplatten
MultiScreen®-Filtrationsplatten im 96-Well- und 384-Well-Format mit einer Vielzahl von Membranoptionen eignen sich für Hochdurchsatz-Screenings, ELISpot-Assays, Ligandenbindungsassays, zellbasierte Assays, ADME-Tests, PCR-Aufreinigung und Probenvorbereitung.
Produkte anzeigen
Millipore®-Filtermembranen
Millipore®-Filtermembranen
Millipore®-Membranen werden seit den 1950er Jahren in der Laborfiltration in den Bereichen Wissenschaft, Pharmazie und Industrie eingesetzt. Wir bieten eine Reihe von Membranmaterialien an, darunter MF-Millipore®-Mischcelluloseester, Durapore®-PVDF, Millipore Express® PLUS-Polyethersulfon sowie hydrophiles und hydrophobes PTFE.
Produkte anzeigen
Filterpapier
Filterpapier
Whatman®-Filterpapiere für die qualitative und quantitative Analyse.
Produkte anzeigen
Spritzenfilter
Spritzenfilter
Hochleistungsfähige sterile und nichtsterile Spritzenfilter, erhältlich in einer Vielzahl von Membranmaterialien und Porengrößen, speziell für die Probenvorbereitung für HPLC, UHPLC, Ionenchromatographie, Auflösungsprüfungen und andere Analysen.
Produkte anzeigen
Filtermembranen
Filtermembranen
Filtermembranen zum Filtern organischer Lösungsmittel und wässriger Lösungen für die HPLC und andere analytische Verfahren sowie zur Verwendung bei der Probenvorbereitung, Klärung, Partikelentfernung, Probenahme, Filtersterilisation sowie bei Trenn- und Retentatverfahren.
Produkte anzeigen
Millex®-Spritzenfilter
Millex®-Spritzenfilter
Millex®-Spritzenfilter sind in steriler und nichtsteriler Ausführung erhältlich und werden mit einer Vielzahl von Membran- und Gehäuseoptionen angeboten, um die Kompatibilität mit zahlreichen Lösungsmitteln und Probenarten für Anwendungen wie HPLC, UHPLC und Auflösungsversuche zu gewährleisten. 
Produkte anzeigen
Zentrifugalfilter
Zentrifugalfilter
Filtrationsgeräte zur Konzentration und Aufbereitung von biologischen und Umweltproben für die weitere Verarbeitung.
Produkte anzeigen
Vakuumfilter
Vakuumfilter
Vakuumfiltrationsgeräte und -systeme mit Flaschenaufsatz für die Routinefiltration von Puffern, Lösungsmitteln und Kulturmedien, spritzenlose Filter für die Probenvorbereitung in der HPLC und UHPLC, Druckfiltertrichter zum Trocknen von gelösten Stoffen und Verbindungen sowie analytische Filtertrichter für mikrobiologische Untersuchungen.
Produkte anzeigen
Stericup®-Vakuumfilter
Stericup®-Vakuumfilter
Die Essential Stericup®- und die nachhaltigen Stericup® E-Filter sind unverzichtbare Filtervorrichtungen zum Schutz von Zellkulturen. Wählen Sie aus verschiedenen Membranen und Porengrößen für einen schnellen Durchfluss, geringe Proteinbindung, Mykoplasmenausschluss und die Reduzierung von Kunststoffabfällen.
Produkte anzeigen