Merck
Monomere
Darstellung eines Monomers
Monomere dienen als wesentliche Bausteine von Polymeren und beeinflussen deren Eigenschaften, darunter Festigkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Formulierung von Beschichtungen, Klebstoffen und ophthalmologischen Produkten wie Kontaktlinsen (Silan- und hydrophile Monomere). Darüber hinaus sind Monomere unverzichtbar in zahnmedizinischen Restaurationsmaterialien, Kunststoffen, Elastomeren, biologisch abbaubaren Polymeren und verschiedenen industriellen Anwendungen.
  • Monomere in Dentalmaterialien, Kontaktlinsen, der Wundheilung und kosmetischen Füllstoffen
  • Monomere für die Polymerherstellung
  • Monomere für Beschichtungen und Klebstoffe
  • Monomere für intelligente Polymere
  • Biobasierte Monomere
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Monomere in Dentalmaterialien, Kontaktlinsen, der Wundheilung und kosmetischen Füllstoffen
Monomere, die in der Zahnmedizin zum Einsatz kommen, sind biokompatibel, verschleißfest und langlebig, wodurch sie sich ideal für Zahnkleber und Komposite bei restaurativen Eingriffen eignen. Ethylenoxid ist ein wichtiges Monomer bei der Herstellung von Polyethylenglykol (PEG) und Polyethylenoxid, die in Medizinprodukten, Zahnimplantaten, Biosensoren, diagnostischen Anwendungen, Kontaktlinsen und optischen Beschichtungen verwendet werden. 
Acrylate und Methacrylat-Monomere wie 1,1,1-Trimethylolpropantriacrylat, 1,1,1-Trimethylolpropantrimethacrylat, 1,1,1-Trimethylolethan-trimethacrylat, Ethylenglykol-dimethacrylat und Triethylenglykol-dimethacrylat werden aufgrund ihrer Haft- und Polymerisationseigenschaften häufig in der Zahnmedizin eingesetzt.
Monomere für Kontaktlinsen
Ethylenglykoldimethacrylat und 1-Vinyl-2-pyrrolidon werden eingesetzt, um die verzögerte Freisetzung von Timolol und Hyaluronsäure aus Kontaktlinsen zur Behandlung des Glaukoms zu ermöglichen. 2-Ethylhexylacrylat dient in Kontaktlinsenformulierungen als Klebrigkeitsmodifikator und verbessert so den Tragekomfort und die Leistungsfähigkeit.
Monomere für die Wundheilung und Hautfüller
1,4-Butandiol-diglycidylether dient als Vernetzungsmittel in Anwendungen zur Wundheilung, insbesondere in Verbänden und Gelen auf Hyaluronsäurebasis (HA), sowie bei der Herstellung von mit Heparosan vernetzten Hydrogelen, die in injizierbaren Hautfüllern zum Einsatz kommen.
Hydrogele
Hydrogele werden aus hydrophilen und/oder hydrophoben Monomeren gebildet. Hydrophile Monomere sind für die wasserbindenden Eigenschaften von Hydrogelen unerlässlich, während hydrophobe Monomere die strukturelle Integrität verbessern und das Quellverhalten steuern können. Die hydrophilen Monomere können Feuchtigkeit speichern und ein biokompatibles Milieu schaffen. Dadurch eignen sie sich ideal für Kontaktlinsen sowie für ophthalmologische Produkte, Arzneimittelabgabesysteme, Wundverbände und Gerüste für das Tissue Engineering.
Monomere für die Polymerherstellung
Monomere sind die grundlegenden Bausteine von Polymeren, bei denen es sich um große Moleküle handelt, die aus sich wiederholenden Einheiten bestehen. Die Wahl der Monomere bestimmt wichtige Polymereigenschaften wie Festigkeit, Flexibilität, thermische Stabilität und chemische Beständigkeit. 
Monomere für Beschichtungen und Klebstoffe
Monomere sind unverzichtbar für die Formulierung von Beschichtungen und Klebstoffen mit maßgeschneiderten Leistungseigenschaften. Acrylmonomere werden in wasserbasierten Farben und Beschichtungen verwendet und bieten Langlebigkeit sowie UV-Beständigkeit. Epoxidmonomere sorgen für eine starke Haftung und chemische Beständigkeit, wodurch sie sich ideal für Klebstoffe und Beschichtungen in der Bau- und Automobilindustrie eignen. Darüber hinaus sind UV-absorbierende Monomere in ophthalmologischen Anwendungen unverzichtbar, da sie den Schutz und die Leistung verbessern.
Beschichtungen auf ophthalmologischen Produkten
UV-Blocker in der Augenheilkunde sind spezielle Materialien oder Beschichtungen, die dazu dienen, ultraviolette (UV) Strahlung zu absorbieren oder zu reflektieren und so die Augen vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Diese Blocker sind in verschiedenen Produkten der Augenheilkunde unverzichtbar, darunter Brillen, Kontaktlinsen und Intraokularlinsen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Monomer 2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethylacrylat, das als UV-blockierende Beschichtung für Kontaktlinsen verwendet wird.
Monomere bei der Synthese von Nanomaterialien
Monomere spielen eine entscheidende Rolle bei der Synthese von Nanomaterialien, darunter Nanopartikel mit einzigartigen Eigenschaften. Diese Nanopartikel finden breite Anwendung in der Arzneimittelabgabe, der medizinischen Bildgebung und in Sensorik-Anwendungen und bieten verbesserte Funktionalität im Nanobereich.
Monomere für intelligente Polymere
Monomere können polymerisiert werden, um intelligente Polymere herzustellen, die auf Reize reagieren. Diese Monomere sind so konzipiert, dass sie auf äußere Reize wie Temperatur, pH-Wert, Licht oder elektrische Felder reagieren.
Ein weit verbreitetes Monomer für thermoresponsive Polymere ist N-Isopropylacrylamid (NIPAM). Es weist eine untere kritische Lösungstemperatur (LCST) auf und wechselt von hydrophil zu hydrophob, wobei es bei Erwärmung über eine bestimmte Temperatur aus der Lösung ausfällt. In ähnlicher Weise werden Acrylsäuremonomere polymerisiert, um pH-empfindliche Polymere herzustellen, die je nach Säuregrad oder Basizität ihrer Umgebung quellen oder schrumpfen.
Thermoaktive Polymere
Poly(N-isopropylacrylamid) (PNIPAM) ist ein thermoresponsives Polymer, das in Biosensoren zur temperaturabhängigen Detektion von Analyten weit verbreitet ist. Es ermöglicht die kontrollierte Freisetzung von Signalmolekülen oder Reagenzien bei Erreichen einer bestimmten Temperatur und verbessert so die Sensorleistung und -empfindlichkeit.
pH-empfindliche Polymere
pH-empfindliche Polymere werden in Arzneimittelabgabesystemen eingesetzt, wo sie ihren Wirkstoff unter bestimmten pH-Bedingungen freisetzen. pH-empfindliche Polymere wie Poly(acrylsäure) werden auch in Biosensoren verwendet, um pH-Veränderungen zu erfassen, die auf das Vorhandensein von Biomolekülen (z. B. Glukose oder Laktat) hinweisen oder den Zustand einer biologischen Umgebung, wie beispielsweise einer Infektion, widerspiegeln können.
Darüber hinaus werden pH-empfindliche Polymere in Materialien zur Wundheilung eingesetzt, darunter intelligente Wundauflagen, die auf pH-Schwankungen im Wundmilieu reagieren. Wenn der pH-Wert aufgrund einer Infektion oder des Heilungsprozesses schwankt, können diese Materialien aufquellen, ihre Eigenschaften anpassen, um eine optimale Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten, oder bei Bedarf Wirkstoffe freisetzen.
Biobasierte Monomere
Biobasierte Monomere sind organische Verbindungen, die aus erneuerbaren biologischen Ressourcen wie Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen und nicht aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Diese Monomere tragen zur Entwicklung biologisch abbaubarer und biokompatibler Polymere bei, fördern die Nachhaltigkeit und verringern die Umweltbelastung, die mit herkömmlichen, aus der Petrochemie stammenden Polymeren verbunden ist. Polymilchsäure (PLA) ist ein weit verbreitetes biologisch abbaubares Polymer, das häufig in Verpackungen und Einwegprodukten zu finden ist. Biokompatible Polymere wie Polyethylen und Poly(methylmethacrylat) (PMMA) werden in Implantaten, Prothesen und Anwendungen der Gewebezüchtung eingesetzt.