Direkt zum Inhalt
Maßgeschneiderte HPLC-Säulen
Entdecken Sie unsere HPLC- und UHPLC-Säulen für eine verbesserte Trennung
Wir bieten eine große Auswahl an HPLC-Säulen für die Analyse sowohl kleiner als auch großer Moleküle an, die jeweils darauf ausgelegt sind, Ihre U/HPLC- und LC-MS-Trennungen hinsichtlich Retention, Auflösung und Selektivität sowie der Zeit für die Methodenentwicklung zu optimieren. Über unser umfangreiches Standardangebot hinaus bieten wir maßgeschneiderte HPLC-Säulen an, die genau auf Ihre spezifischen analytischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Unsere Produktpalette umfasst unter anderem Ascentis® Express-Säulen, BIOshell™-Säulen, Discovery®-Säulen, Purospher®-Säulen, Astec® Chiral-Säulen und weitere, wobei die Säulenabmessungen für alle verfügbaren Phasenchemien und Partikelgrößen individuell angepasst werden können.
Darüber hinaus sind die Purospher®- und Purospher® STAR-Säulen, LiChrospher®-Säulen, Superspher®-Säulen, LiChrosorb®-Säulen und ChiraDex®-Säulen in einer Vielzahl von Säulenhardware-Konfigurationen erhältlich, darunter gebrauchsfertige Hibar® HR-Säulen und LiChroCART®-Kartuschen mit manu-CART®-Kartuschenhaltern. Klicken Sie hier, um mehr über unser Angebot an Säulen und Hardware-Optionen zu erfahren.
Ascentis® Express-Säulen
Die Ascentis® Express HPLC- und UHPLC-Säulen verfügen über die hochentwickelte Fused-Core®-Partikeltechnologie, die eine verbesserte Leistung bietet, darunter hochauflösende Trennungen und kürzere Analysezeiten. Diese Säulen zeichnen sich durch eine höhere Empfindlichkeit und einen höheren Durchsatz aus und eignen sich daher sowohl für die Trennung kleiner als auch großer Moleküle. Ihr einzigartiges Design verkürzt die Diffusionsweglänge, was zu schärferen Peaks und einer höheren Auflösung führt – ein Vorteil, der insbesondere bei komplexen Gemischen und Anwendungen mit hohem Durchsatz zum Tragen kommt.
BIOshell™-HPLC- und UHPLC-Säulen sind für die effiziente und schnelle Trennung von Biomolekülen optimiert. Diese Säulen verwenden oberflächenporöse Partikel (SPP) mit Porendurchmessern von bis zu 1000 Å, um große Biomoleküle wie monoklonale Antikörper und komplexe Proteine effektiv zu trennen. Die BIOshell™-Säulen bieten eine hervorragende Peakform, Auflösung und Empfindlichkeit und eignen sich daher ideal für die Hochleistungs-Proteomik und die Entwicklung biotherapeutischer Wirkstoffe.
Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-Säulen aus 99,999 % ultrareinem Siliziumdioxid bieten optimale Leistung über einen breiten pH-Bereich (1,5 bis 10,5). Diese Säulen gewährleisten eine gleichbleibende Peaksymmetrie und eignen sich daher für die Trennung einer Vielzahl von Chemikalien, darunter basische, neutrale und metallchelatbildende Verbindungen. Dank ihrer außergewöhnlichen Stabilität in 100 % wässrigen mobilen Phasen sind sie ideal für chromatographische Trennungen mit hohem Durchsatz, die zuverlässig und reproduzierbar sind.
Discovery®-HPLC-Säulen bieten eine breite Palette an stationären Phasen, die für unterschiedliche Selektivitäten ausgelegt sind und so eine effiziente Methodenentwicklung ermöglichen. Sie wurden für die pharmazeutische Analyse entwickelt, eignen sich jedoch auch für eine Vielzahl von Umkehrphasen-HPLC-Anwendungen und liefern hervorragende Leistung und Reproduzierbarkeit bei komplexen Probenmatrizen. Die Discovery®-Reihe umfasst chemische Zusammensetzungen wie C18, C8, Cyano und Pentafluorphenylpropyl (F5) – speziell für schwierige Trennungen entwickelt, um hervorragende Peakformen bei hoher Empfindlichkeit zu erzielen.
Discovery® BIO-Säulen sind für die effektive Trennung von Proteinen, Peptiden und kleinen Biomolekülen in der Umkehrphasen-HPLC ausgelegt. Diese Säulen verfügen über große Porendurchmesser und drei einzigartige Phasenchemien (C18, C8 und C5) und bieten damit unübertroffene Selektivität, Stabilität und Reproduzierbarkeit. Dank ihrer inertigen Oberflächenchemie mit geringem Bleed eignen sie sich perfekt für empfindliche LC-MS-Anwendungen und liefern über den gesamten analytischen und präparativen Bereich hinweg eine konstante Leistung.
Ascentis®-HPLC-Säulen sind auf maximale Effizienz, Retention und Selektivität ausgelegt und eignen sich daher hervorragend für die Trennung kleiner Moleküle. Diese Säulen verwenden hochreines Siliziumdioxid vom Typ B, um Inertheit, Wiederholbarkeit und Stabilität in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten. Dank einer breiten Palette an Bindungsphasenchemien liefern Ascentis®-Säulen konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse – selbst bei den empfindlichsten Spurenanalysen.
LiChrospher®-HPLC-Säulen sind mit einer Vielzahl von chemischen Modifikationen der gebundenen Phase auf kugelförmigen Silica-Partikeln vom Typ A erhältlich, darunter polare und unpolare Modifikationen, wodurch sie sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen. Diese Säulen haben sich in Tausenden von Anwendungen und validierten Methoden bewährt.
Durch die Verwendung von kugelförmigen Silica-Partikeln mit einer Größe von 4 µm, die eine theoretische Plattenanzahl von rund 100.000 pro Meter ermöglichen, sind Superspher®-HPLC-Säulen darauf ausgelegt, eine erhöhte Trennleistung für Silica-Partikel vom Typ A zu bieten. Diese Säulen eignen sich besonders für anspruchsvolle Gemischanalysen, die eine hohe Peakkapazität erfordern. Die große Bandbreite an möglichen Modifikationen, darunter unpolare (RP-8, RP-18) und polare Derivate (Si 60), gewährleistet Anpassungsfähigkeit und präzise Trennungen in einer Vielzahl von Anwendungen.
Seit Jahrzehnten sind LiChrosorb®-HPLC-Säulen ein Eckpfeiler der chromatographischen Trennungen. Diese Säulen verwenden poröse, unregelmäßige Siliciumdioxid-Partikel (Typ A) mit Durchmessern von 5 µm und 10 µm, um gleichmäßige und reproduzierbare Trennungen für verschiedene Anwendungen zu erzielen. LiChrosorb®-Säulen sind in einer Vielzahl von Varianten erhältlich, darunter unpolare (RP-8, RP-18) und polare (Si 60, Si 100) Phasen, wodurch sie sich sowohl für die Normalphasen- als auch für die Umkehrphasenchromatographie eignen.
SUPELCOSIL™-HPLC-Säulen verfügen über hochwertige stationäre Phasen auf Silica-Basis (Typ A) und sind für eine Vielzahl von chemischen Zusammensetzungen, Partikelgrößen und Säulenkonfigurationen geeignet. Diese Säulen werden regelmäßig in etablierten Methoden zitiert und sind daher eine zuverlässige Wahl sowohl für Routine- als auch für spezialisierte HPLC-Anwendungen.
CHIROBIOTIC®-HPLC-Säulen sind mit kovalent gebundenen makrozyklischen Glykoproteinen auf hochreinem Silikagel ausgestattet und bieten somit eine bemerkenswerte Stabilität und Selektivität bei der Trennung chiraler Verbindungen. Diese Säulen zeichnen sich durch eine hervorragende Trennung von Enantiomeren unter Verwendung verschiedener Mobilphasenmodi aus, darunter Umkehrphase und Normalphase, und sind damit eine vielseitige Lösung für komplexe chirale Analysen in der Pharma-, Umwelt- und Lebensmittelindustrie.
CYCLOBOND™-Säulen nutzen mit Cyclodextrin gebundene Phasen zur Bildung von Einschlusskomplexen mit einer Vielzahl organischer Verbindungen und sind speziell für chirale Trennungen ausgelegt. Diese Säulen bieten hochleistungsfähige und reproduzierbare Trennungen mit erhöhter Selektivität und Stabilität und eignen sich daher ideal zur Trennung von Enantiomeren in Pharmazeutika und anderen chiralen Anwendungen.
Die aus porösen graphitischen Kohlenstoffpartikeln (PGC) hergestellten Supel™ Carbon LC-HPLC-Säulen bieten unübertroffene Stabilität bei extremen pH-Werten (1–14) und Temperaturen von bis zu 250 °C. Diese Säulen eignen sich zur Aufbewahrung und Trennung polarer Chemikalien unter Umkehrphasenbedingungen und nutzen dabei einen neuartigen Mechanismus namens „Polar Retention Effect on Graphite“ (PREG) zur effektiven Trennung schwer zu trennender Analyten.
Säulenhardware – Kartuschen, Kartuschenhalter und gebrauchsfertige Säulen
Um Ihnen maximale Flexibilität für Ihre HPLC-Anwendungen zu bieten, sind unsere Purospher®- und Purospher® STAR-Säulen sowie die LiChrospher®-, Superspher®-, LiChrosorb®- und ChiraDex®-HPLC-Säulen mit einer Vielzahl von Hardware-Optionen erhältlich. Darüber hinaus sind die Purospher® STAR 2 µm- und 3 µm-UHPLC-Säulen mit Hibar® HR-Säulenhardware ausgestattet, die eine Druckstabilität von bis zu 1000 bar bietet.
LiChroCART®-Kartuschen bieten außergewöhnliche Flexibilität bei der Anpassung der Säulenabmessungen an Ihre analytischen Anforderungen. Sie sind auf Kompatibilität mit den wiederverwendbaren manu-CART®-Endanschlüssen von Merck ausgelegt und ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anpassung der Kartuschenlänge und des Innendurchmessers.
Der Austausch von LiChroCART®-Kartuschen ist mühelos, da die manu-CART®-Kartuschenhalter an Ort und Stelle verbleiben und somit keine Trennung der Kapillarverbindungen erforderlich ist. Der Wechsel zwischen den Längen 75 mm, 125 mm, 150 mm und 250 mm erfolgt nahtlos. Darüber hinaus können Sie den Innendurchmesser (4,6 mm, 4 mm, 3 mm oder 2 mm) ganz einfach in nur wenigen Minuten an Ihre Anwendung anpassen. Die Endanschlüsse sind so konstruiert, dass LiChroCART®-Kartuschen bei Standard-Betriebsdrücken (bis zu 250 bar) ohne Werkzeug von Hand verschlossen werden können; nur bei höheren Drücken kann ein zusätzliches Festziehen mit einem Schraubenschlüssel erforderlich sein. Der manuCART®-Halter ermöglicht die direkte Integration von LiChroCART® 4-4-Guard-Säulen, ohne dass ein zusätzlicher Vorsäulenhalter benötigt wird.
Hibar® RT ist eine herkömmliche, gebrauchsfertige HPLC-Säule mit Gewindeenden zum Anbringen von Reduzierstücken für Kapillaranschlüsse.
Vorsäulen werden in der Regel über Kapillaren an die Hauptsäule angeschlossen. Ist die Säule aufgebraucht, kann sie entweder wiederbefüllt werden (sofern aggressive Elutionsmittel nicht zu Korrosion oder beschädigten Gewinden geführt haben) oder entsorgt werden. Das Wiederbefüllen der Säule ohne Austausch der Schläuche stellt jedoch im Hinblick auf die Gute Laborpraxis (GLP) eine Herausforderung dar, da jede Säule eine einzigartige Historie aufweist und für jede neue Anwendung eine unterschiedliche Vorbehandlung erfordert.
Purospher® STAR 2 µm- und 3 µm-UHPLC-Säulen sind mit Hibar® HR-Säulenhardware erhältlich, die eine Druckstabilität von bis zu 1000 bar ermöglicht.
Die Purospher® STAR 2 µm- und 3 µm-UHPLC-Säulen sind mit Hibar® HR-Säulenhardware erhältlich, die eine Druckstabilität von bis zu 1000 bar ermöglicht.