Testes de carga microbiana
A carga microbiana é a presença de microrganismos viáveis em uma superfície (ou item completo), no interior de um dispositivo ou em uma porção de líquido, antes da esterilização. A carga microbiana pode ser introduzida a partir das matérias-primas utilizadas no processo de fabricação, por meio dos funcionários no ambiente de produção ou durante a embalagem dos produtos finais. Com inúmeras fontes de contaminação potencial, a carga microbiana de um produto pode variar entre os lotes; por isso, testes de rotina são realizados como parte do controle de qualidade.
Categorias em destaque
Acelere o tempo de obtenção de resultados com testes microbianos rápidos, utilizando nossos sistemas completos de filtração por membrana; empregados em testes de carga microbiana, análise de alimentos e bebidas e testes microbiológicos de cannabis.
Descubra meios de cultura microbiana de alta qualidade. Escolha entre opções desidratadas ou prontas para uso, que atendem aos padrões do setor e aos requisitos regulatórios.
Os sistemas Milli-Q® oferecem tecnologias inovadoras de purificação de água, projetadas para atender às necessidades de pesquisa em laboratório, às metas de sustentabilidade e a outros requisitos importantes.
Fundamentos dos testes de carga microbiana
Os testes de carga microbiana, ou testes microbianos, são um processo de controle de qualidade que detecta e quantifica a contaminação microbiana de um produto em diferentes estágios da produção, ou seja, desde a fabricação inicial até a distribuição final. Um controle de qualidade eficaz e resultados precisos dos testes são essenciais para minimizar os riscos aos consumidores e são exigidos em ambientes de produção regulamentados. Portanto, a análise da carga microbiana é frequentemente incluída nos testes de rotina para garantir a segurança, a qualidade e a conformidade regulatória de cada lote de produto fabricado.
Os testes de carga microbiana são realizados em dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, água, embalagens, matérias-primas, tecidos humanos, tecidos animais e cosméticos. Quando métodos padrão, conforme descritos abaixo, são seguidos, é importante garantir que o método de teste não introduza bactérias na amostra de teste nem elimine as bactérias presentes nela.
Método de filtração por membrana para testes de carga microbiana
A filtração por membrana é o método preferencial para produtos que contêm substâncias antimicrobianas. Nesse método, a amostra é passada por um filtro de membrana com poros de 0,45 µm. A membrana funciona como uma barreira e retém os microrganismos maiores que o tamanho dos poros da membrana. Durante a filtração, pode-se utilizar vácuo para acelerar o processo. A membrana é então transferida para um meio de cultura e colocada em uma incubadora por pelo menos 5 dias a 30–35 °C para detecção de bactérias e a 20–25 °C para detecção de fungos. A cultura resultante é posteriormente contada para determinar os níveis de contaminação microbiana na amostra. Medidas adequadas devem ser tomadas para evitar a contaminação cruzada, que poderia levar a resultados falso-positivos.
Métodos de plaqueamento direto para testes de carga microbiana
Os métodos de plaqueamento direto para testes de carga microbiana incluem os métodos de placa de vazamento e de placa de espalhamento. O método de placa de vazamento é preferido devido à sua maior precisão teórica. Nesse método, o meio de cultura esterilizado é adicionado a uma placa de Petri contendo a amostra de teste e deixado para solidificar. Por outro lado, no método de placa de espalhamento, a amostra é adicionada a uma placa de Petri contendo meio de cultura estéril e solidificado. Independentemente do método, após a amostra ter sido adicionada ao sistema de cultura, a placa é incubada e a cultura resultante é contada.
Método do Número Mais Provável (MPN) para Testes de Carga Microbiana
O método do Número Mais Provável (MPN) é um método quantitativo utilizado para determinar a concentração aproximada de bactérias em uma amostra. A solução ou amostra original é subdividida por ordens de magnitude (frequentemente 10× ou 2×) em caldo de cultura e avaliada quanto à presença ou ausência de microrganismos. A desvantagem do método MPN é que ele requer um grande número de réplicas na diluição apropriada para reduzir os intervalos de confiança. Além disso, o método é eficaz apenas para a análise bacteriana e não fornece resultados confiáveis para a contagem de fungos.
Acesse nossa ferramenta de busca de documentos para consultar fichas técnicas, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- O sistema Milliflex® Quantum permite a detecção rápida de contaminação microbiana com tecnologia de coloração por fluorescência.
- Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
- S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing
- A comparação entre fontes de água para a preparação de meios microbiológicos destaca a eficiência da purificação central em relação ao sistema Milli-Q® IX.
- O sistema de filtração Milliflex Oasis® é uma solução completa para o monitoramento de amostras em processo, água, matérias-primas filtráveis e produtos acabados, com o objetivo de realizar testes de carga biológica e limites microbianos. O sistema aumenta a produtividade do laboratório de controle de qualidade e, ao mesmo tempo, reduz o risco de resultados falsos.
- Ver tudo (14)
Protocolos relacionados
- Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
- MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
- General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Veja mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação
de suporte ao cliente ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Suporte adicional
- Pesquisa de cromatogramas
Use a Pesquisa de Cromatogramas para identificar compostos desconhecidos em sua amostra.
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.
- Solicitação de Suporte ao Cliente
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- Perguntas frequentes
Consulte nossa seção de Perguntas Frequentes para encontrar respostas às dúvidas mais comuns sobre nossos produtos e serviços.