Merck
Página inicialTestes de carga microbianaSistema de Filtragem Milliflex Oasis®
Sistema de Filtragem Milliflex Oasis®
TESTES MICROBIOLÓGICOS COM O SISTEMA MILLIFLEX OASIS®
A filtração por membrana, amplamente utilizada e recomendada pelas farmacopeias mundiais, é o método de escolha para testes de água e carga microbiana na indústria farmacêutica. A membrana microporosa atua como uma barreira para capturar os microrganismos da amostra filtrável. A filtração permite a retenção e a recuperação ideal dos microrganismos em meios de cultura, o que gera um resultado quantitativo.
Juntamente com nossos clientes, identificamos áreas de melhoria no fluxo de trabalho do laboratório e desenvolvemos uma solução que simplifica e garante a segurança do seu processo de testes microbianos. O sistema Milliflex Oasis® aprimora o fluxo de trabalho da filtração por membrana e pode ser utilizado para a análise da carga microbiana em produtos ou para testes de água de processo. Este sistema foi projetado com melhor ergonomia para o usuário final, maior rastreabilidade com nosso novo recurso Milliflex Trace® tanto para sistemas com papel quanto para os digitais, e um processo mais limpo e eficiente do que a geração anterior.
Assista ao vídeo para saber como o sistema Milliflex Oasis® oferece uma solução completa para o seu fluxo de trabalho de testes microbiológicos.
Sistema de filtragem Milliflex Oasis® para análise de carga microbiana e de água
Sistema Milliflex Oasis®
Nosso sistema de filtração Milliflex Oasis® para testes de água e carga microbiana conta com um grande número de recursos que visam criar um fluxo de trabalho mais eficiente. Esses novos recursos facilitam a realização de seus testes de carga microbiana – tanto em termos de produtividade e confiabilidade quanto de conformidade regulatória:
Oferecemos uma solução completa de filtragem e testes, incluindo serviços, para um fluxo de trabalho seguro com a mais alta capacidade de processamento:
  • Independente do operador
  • Transferência por membrana sem contato
  • Contato perfeito entre a membrana e a placa de meio
  • As placas de meio e etiquetas codificadas por cores facilitam a identificação e minimizam o risco de erros
  • Configuração rápida do hardware e tempo de filtragem 50% mais rápido em comparação com a geração anterior
  • Conecte até 3 bombas e filtre 6 amostras com um único toque de botão
  • Tempo de descontaminação e manutenção reduzidos graças ao design; códigos de barras e etiquetas removíveis substituem o registro manual, que consome muito tempo
  • Em conformidade com as recomendações da USP (Farmacopeia dos EUA), da Ph. Eur. e da JP (Farmacopeia Japonesa)
  • Etiquetas com código 2D na embalagem: o número do lote e
    a data de validade podem ser verificados e registrados conforme mencionado na USP <1117>
  • Etiqueta destacável na embalagem primária/secundária para
    fácil transferência para os livros de registro
  • Identificação exclusiva para cada tipo de placa de meio (R2A-TSA-SDA)
BOMBA DE FILTRAÇÃO MILLIFLEX OASIS® 
A bomba Milliflex Oasis® consiste em uma fonte de vácuo controlada e um suporte de filtração. Com seu tamanho compacto, baixo peso e recursos que facilitam a descontaminação, a bomba foi projetada para uso em cabines de biossegurança, isoladores e capelas de fluxo laminar. O recurso Milliflex Microlite® do sistema torna o equipamento intuitivo de usar e fácil de manter. 
Bomba de filtração por membrana para análises de carga biológica e de água
Bomba de filtração Milliflex Oasis®
  • Sem contaminação cruzada: A válvula de retenção localizada no cabeçote de filtração removível evita uma possível contaminação da membrana.
  • Alto rendimento: Inicie até 6 filtrações simultâneas com uma única ação, conectando 3 bombas por meio da fonte de alimentação padrão e dos cabos de conexão.
  • Ocupação de espaço reduzida: A baixa altura das unidades de filtração torna a operação muito mais confortável.
  • Conexões rápidas: Não é necessária calibração; basta conectar as conexões rápidas tanto para a alimentação elétrica quanto para a tubulação de drenagem. Um único botão para ligar e desligar a bomba.
FUNIL DE FILTRAÇÃO MILLIFLEX OASIS®
O funil Milliflex Oasis® padroniza as etapas de manuseio e reduz o tempo de filtração graças a um design exclusivo de drenagem. O recurso Milliflex Protact® protege suas amostras contra contaminação secundária e otimiza o contato entre a membrana e o ágar, garantindo resultados mais confiáveis. Nossa tecnologia patenteada de transferência de membrana sem contato aumenta a confiabilidade dos resultados, independentemente do operador.
Descubra a tecnologia de transferência de membrana sem contato Milliflex Oasis®, que evita resultados falsos causados por contaminação secundária e garante o contato ideal da membrana com as superfícies de ágar. Assista ao vídeo para saber como esse sistema inovador facilita ao pessoal de laboratório a obtenção de resultados consistentes e confiáveis.
  • Transferência da membrana sem contato: O formato convexo da membrana garante uma transferência sem contato para o meio de cultura.
  • Volume preciso da amostra: O funil transparente com indicadores de nível visíveis garante que o volume correto da amostra seja filtrado.
  • Separação fácil do funil: basta apertar levemente para remover o funil da membrana.
  • Bandejas empilháveis para funis: Oito funis são fixados em uma bandeja dentro de um saco protetor que pode ser separada e empilhada para economizar espaço.
  • Suporte integrado para a membrana: Um suporte integrado na base do funil permite um manuseio mais rápido e protege a membrana contra contaminação secundária.
  • Proteção da amostra: A tampa articulada do funil protege a amostra e reduz o número de etapas de manuseio.
MEIOS DE CULTURA MILLIFLEX OASIS®
Nossas placas de meio de cultura são projetadas para proporcionar um contato perfeito entre a membrana e o meio de cultura. O recurso Milliflex Rack & Stack® inclui uma tampa com travamento para transporte e incubação seguros. Juntas, essas inovações foram projetadas para garantir a recuperação microbiana ideal.
Placas de meio de cultura para uso com o sistema de análise de carga microbiana Milliflex Oasis®
Placas de mídia Milliflex Oasis®
  • Placa de meio com código de cores: A placa de meio possui um código de cores para facilitar o controle em cada etapa do teste.
  • Conjunto com travamento: As placas de meio podem ser empilhadas e travadas para garantir um transporte seguro e economizar espaço valioso na incubadora. A bandeja vazia do funil também pode ser usada como rack de incubação.
  • Tampa com travamento: A tampa em forma de funil pode ser usada para travar a placa de meio, que fica pronta para incubação. A placa de meio fica travada e protegida quando fechada.
  • Longa vida útil: Se não forem abertas, as placas permanecem seladas — ao contrário das placas de Petri padrão —, o que reduz a condensação e a desidratação, prolongando o tempo de armazenamento.
Sistema de detecção microbiana rápida para análise da carga microbiana e da qualidade da água
Sistema de Detecção Rápida Milliflex® Quantum
MÉTODOS RÁPIDOS DE DETECÇÃO MICROBIANA
O sistema Milliflex® Quantum pode melhorar ainda mais a produtividade do laboratório de controle de qualidade, reduzindo o tempo de obtenção de resultados para um terço do tempo dos métodos tradicionais, permitindo uma liberação mais rápida ou a tomada de medidas corretivas. Ele funciona perfeitamente com o sistema Milliflex Oasis®.
SERVIÇOS DO SISTEMA MILLIFLEX OASIS®
Ao longo de nossa longa trajetória atendendo à indústria farmacêutica, com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de soluções inovadoras, adquirimos o conhecimento regulatório e tecnológico necessário para oferecer os melhores serviços do setor.
Nossos cientistas e engenheiros experientes oferecem serviços abrangentes para garantir a conformidade regulatória, bem como fluxos de trabalho de testes e desempenho de equipamentos ideais, por meio de nossos serviços de validação, treinamento e manutenção.
Bomba de filtragem
Loading
Funil de filtração
Loading
Meios de cultura
Loading
Acessórios Milliflex Oasis®
Loading