Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105500
eCl@ss:
32160702
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
form
ready-to-use solution
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, High Fidelity PCR, dNTPs included, hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
PCR: suitable ((2X PCR Master Mix for high fidelity)), PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
A mistura-mestre KOD Hot Start é uma mistura 2X pronta para uso, otimizada para realização conveniente de PCR de alta fidelidade, que utiliza uma DNA polimerase com baixa taxa de erro e gera um alto grau de precisão na replicação do DNA de interesse. A mistura contém DNA polimerase KOD Hot Start, dois anticorpos monoclonais, desoxinucleotídeos ultrapuros e tampão de reação com MgSO4. Os anticorpos monoclonais inibem a DNA polimerase e as atividades da exonuclease 3′→5′ em temperaturas ambientes.
Application
A mistura-mestre KOD Hot Start foi usada:
- Para gerar o produto de PCR para ensaio com T7 endonuclease I (T7EI).
- Para amplificação por PCR do DNA isolado a partir de Chrysosporium multifidum, um fungo com atividade antimicrobiana.
- Na amplificação de cDNA por PCR
- Em PCR de duas etapas para a amplificação da sequência-alvo, seguida por sua inserção em um vetor.
Features and Benefits
- Precisão, rendimento e processividade mais altos dentre as DNA polimerases de revisão comercialmente disponíveis
- Amplifica moldes de DNA genômico de até 12 kbp
- Amplifica moldes de DNA plasmidial e lambda de até 21 kbp
- Elimina erros de priming e formação de dímeros de primers
- Configuração para temperatura ambiente conveniente e compatível com automação
- O tampão KOD HotStart® garante o desempenho ideal da PCR em uma ampla variedade de alvos.
- Oferece alta especificidade, fidelidade e rendimento durante amplificação por PCR
- Aprimorado para facilidade de uso e reprodutibilidade de dados
- Simplifica a configuração da PCR e economiza tempo
- Alta consistência com risco mínimo de contaminação
*Fabricado pela Toyobo e distribuído pela Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais (exceto no Japão).
Observação: A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como o direito de patente do Processo da 5′ Nuclease) é expresso explicitamente, por implicação ou preclusão. Mais informações sobre a compra de licenças podem ser obtidas junto ao Diretor de licenças (Director of Licensing), Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Other Notes
- 2 × 1,25 ml ou 10 × 1,25 ml de mistura-mestre KOD Hot Start
Referências:
Kitabayashi, M., et al. 2002. Biosci. Biotechnol. Biochem.66 (10), 2194. Fujii, S., et al. 1999. J. Mol.
Basta adicionar a mistura-mestre KOD Hot Start® a um volume idêntico de amostra contendo o molde de DNA e os primers. A reação diluída final contém 1 U de DNA polimerase KOD Hot Start® por 50 μl de reação. O menor tamanho disponível fornece mistura-mestre suficiente para 100 (escala de 50 μl) ou 250 (escala de 20 μl) reações, enquanto o tamanho maior é adequado para 500 (escala de 50 μl) ou 1250 (escala 20 μl) reações.
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima necessária para catalisar a incorporação de 10 nmol de dNTP na forma insolúvel ácida, em 30 min a 75 °C, em uma reação contendo 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 8 mM de MgCl₂, 7,5 mM de DTT, 50 µg/ml de BSA, 150 µM de cada um dos seguintes: dATP, dCTP, dGTP, dTTP (uma mistura de dTTP não rotulado e [3H]dTTP), e 150 µg/ml de DNA de timo de bezerro ativado.
Legal Information
*Fabricado pela Toyobo e distribuído pela Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais (exceto no Japão). Observação: A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como o direito de patente do Processo da 5′ Nuclease) é expresso explicitamente, por implicação ou preclusão. Mais informações sobre a compra de licenças podem ser obtidas junto ao Diretor de licenças (Director of Licensing), Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?