Merck
KK4752
Roche
Sonda em uma etapa KAPA PROBE FAST One-Step
Universal
Sinônimo(s):
RT-qPCR, qPCR, sonda qPCR
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32150313
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
usage
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
packaging
pkg of 500 RXNS
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
O kit de mistura-mestre (2x) para qRT-PCR em uma etapa KAPA PROBE FAST One-Step qRT-PCR Master Mix (2×) Universal é uma solução sensível e conveniente para PCR em tempo real usando RNA como molde. O kit foi projetado para alto rendimento, ciclagem rápida, quantificação de RNA em uma etapa usando sondas fluorogênicas específicas para a sequência. Ele é compatível com todas as tecnologias à base de sondas fluorogênicas, inclusive sondas de hibridização (como FRET), sondas de hidrólise (como TaqMan®) e sondas de deslocamento (como os chamados “faróis” moleculares [molecular beacons])
Application
A mistura-mestre (2X) para qPCR em uma etapa KAPA PROBE FAST One-Step qRT-PCR Master Mix (2X) Universal foi usada para:
  • Análise de expressão gênica
  • Análise de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP)/mutação
  • Validação do silenciamento de genes
  • RT-PCR
Features and Benefits
Observações rápidas:
  • O kit é adequado para todas as tecnologias à base de sondas fluorogênicas, inclusive sondas de hibridização (como FRET), sondas de hidrólise (como TaqMan) e sondas de deslocamento (como os chamados “faróis” moleculares [molecular beacons]).
  • Use somente primers específicos do gene para qRT-PCR em uma etapa.
  • A síntese de cDNA ideal é obtida a 42 °C por 5 min.
  • 3 min a 95 °C são suficientes para inativação de RT e ativação da DNA polimerase.
  • Não exceda volumes de reação de 25 μl
Packaging
O kit inclui mistura-mestre (2x) para qPCR Master Mix (2×), mistura KAPA RT (50×), dUTP (10 mM), corante de referência de alta concentração de ROX (50×) e corante de referência de baixa concentração de ROX (50×)
Preparation Note
Certifique-se sempre de os componentes terem sido completamente descongelados e completamente misturados antes do uso. A mistura-mestre para qPCR KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix pode não congelar solidamente, mesmo quando armazenada a –20 °C. A mistura KAPA RT é sensível à temperatura e deve ser armazenada a –20 °C e mantida em gelo durante o uso. O corante de referência ROX é sensível à luz. Exposição à luz direta por um período prolongado de tempo resulta em perda de intensidade de sinal fluorescente.
Analysis Note
Todos os componentes do kit estão sujeitos a controle de qualidade funcional rigoroso, são isentos de atividade detectável de exo e endonucleases contaminantes e atendem a requisitos rigorosos com relação a contaminação por DNA.
Other Notes
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Legal Information
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
does not flash
Ponto de inflamação (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)