Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32039090
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarform
liquid
usage
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
light blue
input
purified RNA
compatibility
Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2, Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Eppendorf® Mastercycler ep realplex, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™é uma mistura-mestre pronta para uso e altamente sensível para PCR quantitativa com transcrição reversa (RT-qPCR) de moldes de RNA usando produtos químicos para detecção por sondas de hibridização, como sondas de hidrólise de 5′ TaqMan®, em sistemas de PCR em tempo real (vide a seção de compatibilidade com instrumentos para selecionar o reagente adequado para o seu equipamento). A síntese da primeira fita de cDNA e a amplificação de PCR são realizadas no mesmo tubo, sem que seja aberto entre os procedimentos. Ela é ideal para quantificação altamente sensível de vírus de RNA ou alvos de RNA pouco abundantes, bem como estudos de expressão gênica de alto rendimento. O sistema foi otimizado para oferecer máxima eficiência, sensibilidade e especificidade de RT-PCR em volumes de reação reduzidos e ciclos de rápida duração.
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™contém todos os componentes necessários para RT-qPCR, exceto o molde de RNA e a sonda. Ela é compatível com todas as composições químicas de sondas duplamente marcadas. A transcriptase reversa é um M-MLV (vírus da leucemia murina de Moloney) modificado, com atividade reduzida de RNase H e maior atividade e estabilidade em temperaturas mais altas. O uso de temperaturas mais altas (50 ºC a 55 °C) na etapa da primeira fita da RT-qPCR em etapa única proporciona maior especificidade para hibridização do primer e rompimento da estrutura secundária do RNA que pode interferir na síntese de cDNA.
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ é altamente resistente a inibidores de PCR. Um componente-chave da mistura ReadyMix™ é uma DNA polimerase ultrapura, altamente processiva e termoestável, que é combinada com anticorpos monoclonais com avidez elevada. Isso proporciona uma reação hot start automática extremamente rigorosa que minimiza o potencial de formação de dímeros de primer e outros artefatos de PCR não específicos. A cor azul-claro do corante inerte simplifica a montagem da reação em placas brancas ou transparentes e ajuda a minimizar erros de pipetagem ou mistura. O corante não interfere no desempenho de qPCR nem afeta a estabilidade do produto.
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™contém todos os componentes necessários para RT-qPCR, exceto o molde de RNA e a sonda. Ela é compatível com todas as composições químicas de sondas duplamente marcadas. A transcriptase reversa é um M-MLV (vírus da leucemia murina de Moloney) modificado, com atividade reduzida de RNase H e maior atividade e estabilidade em temperaturas mais altas. O uso de temperaturas mais altas (50 ºC a 55 °C) na etapa da primeira fita da RT-qPCR em etapa única proporciona maior especificidade para hibridização do primer e rompimento da estrutura secundária do RNA que pode interferir na síntese de cDNA.
A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ é altamente resistente a inibidores de PCR. Um componente-chave da mistura ReadyMix™ é uma DNA polimerase ultrapura, altamente processiva e termoestável, que é combinada com anticorpos monoclonais com avidez elevada. Isso proporciona uma reação hot start automática extremamente rigorosa que minimiza o potencial de formação de dímeros de primer e outros artefatos de PCR não específicos. A cor azul-claro do corante inerte simplifica a montagem da reação em placas brancas ou transparentes e ajuda a minimizar erros de pipetagem ou mistura. O corante não interfere no desempenho de qPCR nem afeta a estabilidade do produto.
Application
O KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ foi usado:
- na reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) para estudos de expressão gênica
- na análise de transcrição específica do tipo de célula para determinar o valor do limiar do ciclo (Ct)
- para detecção do RNA do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) em swabs nasofaríngeose orofaríngeos
- para amplificação de cDNA transcrito reversamente
Features and Benefits
- Resultados de ensaio em apenas 33 minutos
- Resultados de PCR em tempo real altamente eficientes e sensíveis
- Pouca/nenhuma otimização necessária
Other Notes
Diferentes sistemas de PCR em tempo real empregam diferentes estratégias para normalização de sinais fluorescentes e correção de variações ópticas de um poço para outro. É fundamental associar o reagente de qPCR adequado ao seu instrumento específico. A mistura para RT-qPCR KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ não contém um corante de referência interno. Instrumentos compatíveis incluem:
- CFX384 da Bio-Rad®™
- CFX96 da Bio-Rad™
- MiniOpticon da Bio-Rad™
- Chromo4 da Bio-Rad/MJ™
- Opticon 2 da Bio-Rad/MJ
- Opticon da Bio-Rad/MJ™
- SmartCycler da Cepheid®
- Eppendorf Mastercycler® ep realplex
- Eppendorf Mastercycler ep realplex2 s
- Eco de qPCR da Illumina
- Rotor-Gene® 3000 da Qiagen/Corbett
- Rotor-Gene 6000 da Qiagen/Corbett• Rotor-Gene Q da Qiagen/Corbett
- LightCycler® 480 da Roche
Tampão de reação 2X que contém dATP, dCTP, dGTP, dTTP, cloreto de magnésio, transcriptase reversa, proteína inibidora de RNase, DNA polimerase para hot-start, corante de qPCR azul inerte e estabilizantes
embalagem:
500 reações* = 5 X tubos de 1 ml
*número de reações com base em um volume de 20 ul
embalagem:
500 reações* = 5 X tubos de 1 ml
*número de reações com base em um volume de 20 ul
Legal Information
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX384 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX96 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Chromo4 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf SE
MiniOpticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Opticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
SmartCycler is a registered trademark of Cepheid, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?