Sobre este item
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Application
10X PCR Buffer has been used as a component of the PCR mixture:
Features and Benefits
- Standalone buffer
- Compatible with JumpStart™ Taq DNA Polymerase (D9307), Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus (D1806), and REDTaq® Genomic DNA Polymerase (D8312)
Preparation Note
Composition of the 10× buffer: 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25°C; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2; 0.01% gelatin
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?