Merck
Artigos de vidro
A química de laboratório depende fortemente do material de vidro para misturar, separar, condensar ou, de alguma outra forma, conter e manipular substâncias químicas e seu ambiente, a fim de criar as condições de reação desejadas. De ampolas a balões volumétricos e sistemas completos de destilação, temos o material de vidro químico Aldrich® que atende às suas necessidades analíticas. Visite nossa loja de material de vidro para encontrar tudo o que você precisa.
CATEGORIAS POPULARES
Produtos
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Material de vidro de laboratório em geral
Seja para produtos de marcas específicas (Pyrex, Corning) ou para aplicações específicas (material de vidro para destilação), você pode ter certeza de que oferecemos material de vidro da mais alta qualidade.
Navegue pelo nosso catálogo para conhecer a ampla seleção de material de vidro disponível em diferentes dimensões e capacidades.
  • Os copos de vidro borossilicato (graduados e não graduados) com bico de vazamento, paredes uniformes padrão e fundo plano são perfeitos para seu trabalho de rotina em laboratório. 
  • Os cilindros graduados Aldrich® Essentials são fabricados em vidro borossilicato transparente, com uma base hexagonal segura que impede que o cilindro role para fora da bancada. 
  • Desecadores de vidro neutro com paredes espessas, flange esmerilada, placa de porcelana perfurada no fundo e tampa são os mais adequados para suas aplicações básicas de laboratório. 
  • Pratos de vidro borossilicato com bicos (opcionais) para facilitar a dosagem de líquidos podem ser usados como pratos de cristalização. Além disso, oferecemos placas de Petri de vidro sódico-cálcico transparente (com fundo e tampa combinados) que são reutilizáveis e autoclaváveis. 
  • Fornecemos diferentes tipos de frascos de vidro borossilicato, disponíveis em ampla variedade de capacidades: frasco de Erlenmeyer, frasco de filtração (utilizado para filtração com funis de Buchner e cadinhos de Gooch), frascos de ebulição (de fundo redondo e fundo plano) e frascos volumétricos com rolhas de polietileno. 
  • Estão disponíveis duas variantes de tubos em vidro borossilicato: tubos de cultura de fundo redondo (com tampa fenólica preta) e tubos de ensaio reutilizáveis de fundo redondo sem borda. 
  • As pipetas volumétricas são pipetas reutilizáveis de vidro borossilicato que apresentam uma marca branca indicando a capacidade, para sua conveniência. 
  • Aparelho de filtração por membrana de vidro borossilicato transparente, amplamente utilizado com papel de filtro de 47 mm e membranas de náilon para análises de ar, água e efluentes. 
  • O novo portfólio de vidraria Aldrich® Essentials inclui uma linha de material de laboratório para uso diário, fabricado de acordo com os mais altos padrões de qualidade que os clientes esperam da marca Sigma-Aldrich®. Nossos béqueres, frascos, cilindros graduados, dessecadores, placas, frascos de reação e tubos são feitos de vidro borossilicato de alta qualidade, garantindo durabilidade, precisão e confiabilidade. Nossa vidraria volumétrica é fabricada de acordo com as normas ASTM e ISO para atender aos mercados globais.
  • O vidro PYREX® possui resistência e estabilidade excepcionais, com transparência brilhante e resistência química superior para suportar até mesmo os ambientes laboratoriais mais adversos, tornando-o o parceiro indispensável para químicos e pesquisadores há mais de 100 anos.
  • A DWK KIMBLE® oferece material de vidro essencial e produtos especializados fabricados em vidro borossilicato de expansão 33 e vidro de cal e soda, incluindo frascos de meio de cultura com design robusto e maior clareza, frascos volumétricos de boca larga para serviços pesados, kits de material de vidro em microescala e macroescala, tubos de centrífuga de vidro transparente e tubos de cultura descartáveis de vidro borossilicato.
  • O vidro borossilicato 3.3 da DWK DURAN® se destaca por sua qualidade altamente consistente e reproduzível, resistência química muito elevada, comportamento inerte, transparência, alta temperatura de uso, expansão térmica mínima e alta resistência ao choque térmico. Os artigos de vidro DURAN® estão em conformidade com os requisitos de um vidro neutro Tipo 1 da USP/EP/JP, adequado para uso na indústria farmacêutica.
  • A DWK WHEATON® é uma marca de destaque em soluções de recipientes premium para aplicações científicas, industriais e de embalagem, caracterizada por décadas de experiência na fabricação e personalização de recipientes de vidro e plástico. 
  • A Ace Glass é líder e inovadora na fabricação de vidraria científica de alta qualidade, equipamentos de laboratório e aparelhos de vidro.
  • A BRAND® projeta produtos de vidraria simples, diretos e eficientes para manuseio de líquidos e ciências da vida. Os instrumentos volumétricos da BLAUBRAND® oferecem um alto grau de perfeição técnica, sendo fabricados em vidro altamente resistente a praticamente todas as substâncias químicas — um pré-requisito essencial para uma precisão duradoura. Os produtos de vidraria de alta qualidade “Made in Germany” da BRAND® estabeleceram o padrão de qualidade em laboratórios em todo o mundo.
  • A Synthware® Glass oferece produtos de vidro para síntese orgânica de alta qualidade. Todos os seus produtos são fabricados em vidro borossilicato de expansão 33 e atendem a todos os requisitos aplicáveis da ASTM.
Foto de um soprador de vidro consertando um grande recipiente de reação de vidro
Foto de material de vidro químico personalizado, incluindo tubos de vidro, torneiras, conexões e o recipiente de reação
Serviço de Fabricação Personalizada e Reparos de Artigos de Vidro
Nosso centro de vidro atua como um centro de excelência e inovação no projeto e na fabricação de artigos de vidro para químicos em todo o mundo.
Nossa vasta experiência na área química e a colaboração contínua entre químicos e sopradores de vidro nos proporcionam uma visão única sobre o design de vidraria. Fornecemos evaporadores rotativos Buchi, balões de fundo redondo de três gargalos, balões cônicos para gás e material de vidro Corning. Além disso, fabricamos recipientes personalizados (com capacidade de 10 mL a 100 L), aparelhos de destilação, condensadores com múltiplas camisas, coletores, colunas com camisa de prata e adaptadores especiais que melhor atendem às suas necessidades.
Economize tempo e dinheiro utilizando nosso Serviço de Reparo:
Envie suas necessidades e projetos específicos por e-mail diretamente para o nosso Centro de Vidro em aldglass@milliporesigma.com, ou ligue para (EUA) 414-438-3850 ramal 2039 (ou entre em contato com o escritório de vendas local) para uma consulta personalizada.
Nosso prazo de entrega normal é de 3 a 7 dias úteis após o recebimento do pedido.
  • Nossos artesãos mestres e sênior em sopro de vidro, com mais de 90 anos de experiência combinada, trabalham em parceria com especialistas em química nas áreas de aplicação e projeto para atender às suas necessidades de material de vidro.
  • Reparamos seus artigos de vidro de laboratório restaurando-os à configuração original, o que ajuda a minimizar o desperdício e reduzir custos.
  • Fabricamos qualquer tipo de material de vidro personalizado que um químico possa precisar para síntese e pesquisa, desde a microescala até a capacidade de planta piloto. 