Septa
Está disponível uma ampla variedade de septos serrilhados e lisos, além de tampas de manga, para uso como vedações temporárias em juntas de vidraria, tubos, frascos, tubos de RMN, ampolas e técnicas de canulação em processos químicos sensíveis ao ar. Para proteger o valioso conteúdo dos recipientes ou embalagens da atmosfera, nossa linha de septos oferece vedações confiáveis, à prova de ar e umidade.
Products
Recursos relacionados
- Boletim informativo: Em busca do septo de borracha perfeito
Os septos de borracha natural, também conhecidos como tampões de manga, são utilizados há muito tempo como fechamentos temporários para uma infinidade de aplicações nas áreas de química, produtos farmacêuticos, pesquisa e desenvolvimento e biologia, entre outras.
- Artigo: Septa moldados em Thermogreen™ LB-2
Os septos moldados Thermogreen™ LB-2 são fabricados com material de alta qualidade e baixo sangramento, utilizando a mesma formulação exclusiva de borracha dos populares septos Thermogreen™ LB-2.
- Folheto: Septa Precision Seal®
Os septos Precision Seal® são fabricados em condições de “sala limpa”, a partir de uma única formulação de matéria-prima certificada, garantindo consistência absoluta em todos os tamanhos, de lote para lote.
Septos Precision Seal
Os septos Precision Seal® são fabricados com uma formulação certificada de borracha natural para oferecer uma capacidade de resselagem superior. Nossos septos Precision Seal® não deslizam pela junta nem se soltam durante a canulação ou quando submetidos à pressão, podendo ser utilizados ao trabalhar com solventes orgânicos. O design do tampão mais longo e cônico do Precision Seal® se adapta às juntas cônicas padrão, proporcionando uma superfície de vedação 50% a 80% maior do que as tampas de manga padrão. O design da vedação interna dos septos Precision Seal® minimiza a migração de vapores de produtos químicos e solventes pela junta até a manga, que pode inchar, vazar ou falhar devido à exposição. A textura da superfície da borracha é semelhante à de uma junta de vidro polido e resiste ao movimento uma vez encaixada. Nossos septos Precision Seal® são fabricados em condições de “sala branca”, a partir de um único lote certificado, para garantir consistência absoluta em todos os tamanhos.
Septos Suba-seal
Fornecemos septos Suba-seal originais, que oferecem o melhor fechamento reversível disponível, com tampa serrilhada. Nossos septos de borracha Suba-seal estão disponíveis em diferentes dimensões, ideais para procedimentos químicos sensíveis ao ar e à umidade. Após a perfuração com uma agulha que não retém resíduos, a borracha fecha o orifício, protegendo o conteúdo do recipiente ou embalagem da atmosfera. Também fornecemos septos de borracha de silicone Suba-seal para aplicações em altas temperaturas (até 200 °C em uso contínuo), com resistência química aprimorada em comparação com a borracha natural e autoclaváveis para usos estéreis.
Septos de borracha natural (tampão com manga)
Os septos de borracha natural são fabricados em borracha natural de baixa densidade e podem ser utilizados para vedar solventes orgânicos suaves e soluções aquosas. Oferecemos septos de borracha natural com diversas opções dimensionais à sua escolha.
Outros septos e acessórios
Oferecemos uma ampla seleção de septos, incluindo septos tipo “sleeve stopper”, septos sem pigmentos, septos serrilhados e tampas de septo Precision Seal® para aplicações adequadas.
Descubra nossa linha abrangente de produtos de septos para GC e ferramentas manuais especializadas que proporcionam uma vedação sem vazamentos para manter a pressão do gás de arraste dentro do sistema e para suportar perfurações repetidas pela agulha da seringa durante as injeções de amostras.
Conheça os acessórios para septos, que incluem caixas dispensadoras, o laço Wrap-it — excelente para fixar septos de borracha em garrafas e juntas de frascos — e a ferramenta de instalação do laço Wrap-it, disponível nas versões para uso pesado e econômica.