Merck
Colunas HPLC personalizadas
Conheça nossas colunas de HPLC e UHPLC para um processo de separação mais eficaz
Oferecemos uma ampla seleção de colunas de HPLC para análise de moléculas pequenas e grandes, cada uma projetada para otimizar suas separações por U/HPLC e LC-MS em termos de retenção, resolução e seletividade, bem como no tempo de desenvolvimento de métodos. Além de nossa extensa linha padrão, fornecemos colunas de HPLC personalizadas, adaptadas para atender às suas necessidades analíticas específicas.
Nossas linhas de produtos incluem as colunas Ascentis® Express, BIOshell™, Discovery®, Purospher®, Astec® Chiral e outras, oferecendo dimensões personalizáveis de colunas em todas as composições químicas de fase e tamanhos de partículas disponíveis.
Além disso, as colunas Purospher® e Purospher® STAR, as colunas LiChrospher®, as colunas Superspher®, as colunas LiChrosorb® e as colunas ChiraDex® estão disponíveis em uma variedade de configurações de hardware, incluindo colunas Hibar® HR prontas para uso e cartuchos LiChroCART® com suportes manu-CART®. Clique aqui para saber mais sobre a gama de colunas e opções de hardware que oferecemos.
Colunas Ascentis® Express
As colunas Ascentis® Express para HPLC e UHPLC contam com a sofisticada tecnologia de partículas Fused-Core® para proporcionar melhor desempenho, incluindo separações de alta resolução e tempos de análise mais rápidos. Essas colunas oferecem maior sensibilidade e rendimento, tornando-as adequadas tanto para separações de moléculas pequenas quanto de moléculas grandes. Seu design exclusivo reduz o comprimento do caminho de difusão, resultando em picos mais nítidos e maior resolução, o que é especialmente útil para misturas complexas e aplicações de alto rendimento.
As colunas BIOshell™ para HPLC e UHPLC são otimizadas para separações eficientes e rápidas de biomoléculas. Essas colunas utilizam partículas superficialmente porosas (SPP) com diâmetros de poros de até 1.000 Å para separar com eficácia biomoléculas de grande porte, como anticorpos monoclonais e proteínas complexas. As colunas BIOshell™ oferecem formato de pico, resolução e sensibilidade superiores, tornando-as ideais para proteômica de alto desempenho e descoberta de medicamentos bioterapêuticos.
As colunas Purospher® STAR para HPLC e UHPLC, fabricadas com sílica ultrapura a 99,999%, oferecem desempenho ideal em uma ampla faixa de pH (1,5 a 10,5). Essas colunas garantem simetria consistente dos picos, tornando-as adequadas para a separação de uma ampla gama de substâncias químicas, incluindo espécies básicas, neutras e quelantes de metais. Elas são ideais para separações cromatográficas de alto rendimento, confiáveis e reproduzíveis, graças à sua excepcional estabilidade em fases móveis 100% aquosas.
As colunas de HPLC Discovery® oferecem uma ampla gama de fases estacionárias, projetadas para proporcionar diferentes níveis de seletividade, visando o desenvolvimento eficiente de métodos. Concebidas para análises farmacêuticas, elas também são adequadas para uma ampla variedade de aplicações de HPLC em fase reversa, proporcionando excelente desempenho e reprodutibilidade em matrizes de amostras complexas. A linha Discovery® inclui composições químicas como C18, C8, ciano e pentafluorofenilpropil (F5) — adaptadas para separações complexas e para produzir formas de pico excepcionais com alta sensibilidade.
As colunas Discovery® BIO foram projetadas para a separação eficaz de proteínas, peptídeos e pequenas biomoléculas em HPLC de fase reversa. Essas colunas apresentam poros de grande diâmetro e três composições químicas exclusivas da fase fixa (C18, C8 e C5), proporcionando seletividade, estabilidade e reprodutibilidade inigualáveis. Sua química de superfície inerte e de baixo sangramento as torna ideais para aplicações sensíveis de LC-MS, com desempenho constante tanto em escalas analíticas quanto preparativas.
As colunas de HPLC Ascentis® foram projetadas para oferecer máxima eficiência, retenção e seletividade, o que as torna extremamente úteis para separações de moléculas pequenas. Essas colunas utilizam sílica tipo B de alta pureza, para garantir inércia, repetibilidade e estabilidade em diversas aplicações. Com uma ampla variedade de composições químicas da fase ligada, as colunas Ascentis® produzem resultados consistentes e de alta qualidade, mesmo nos testes mais sensíveis em níveis de traço.
As colunas de HPLC LiChrospher® estão disponíveis em uma variedade de composições químicas da fase fixada em partículas esféricas de sílica do Tipo A, incluindo modificações polares e não polares, o que as torna adequadas para uma ampla gama de aplicações. Essas colunas oferecem uma adequação comprovada em milhares de aplicações e métodos validados.
Utilizando partículas esféricas de sílica de 4 µm para obter cerca de 100.000 placas teóricas por metro, as colunas de HPLC Superspher® são projetadas para oferecer elevada eficiência de separação para partículas de sílica do Tipo A. Essas colunas são especialmente adequadas para análises sofisticadas de misturas que exigem alta capacidade de pico. A ampla gama de modificações possíveis, incluindo derivados apolares (RP-8, RP-18) e polares (Si 60), garante adaptabilidade e separações precisas em diversas aplicações.
Há décadas, as colunas de HPLC LiChrosorb® têm sido um pilar fundamental nas separações cromatográficas. Essas colunas utilizam partículas de sílica porosas e irregulares (Tipo A) com diâmetros de 5 µm e 10 µm para obter separações uniformes e reproduzíveis em diversas aplicações. As colunas LiChrosorb® estão disponíveis em diversas variações, incluindo fases não polares (RP-8, RP-18) e polares (Si 60, Si 100), tornando-as úteis tanto para cromatografia de fase normal quanto para cromatografia de fase reversa.
As colunas de HPLC SUPELCOSIL™ incluem fases estacionárias à base de sílica de alta qualidade (Tipo A) e podem acomodar uma variedade de composições químicas, tamanhos de partículas e configurações de coluna. Essas colunas são frequentemente citadas em métodos estabelecidos, sendo, portanto, uma opção confiável tanto para aplicações de HPLC de rotina quanto para aplicações especializadas.
As colunas HPLC CHIROBIOTIC® são projetadas com glicoproteínas macrocíclicas ligadas covalentemente a gel de sílica de alta pureza, a fim de proporcionar notável estabilidade e seletividade para separações quirais. Essas colunas se destacam na separação de enantiômeros utilizando diversos modos de fase móvel, incluindo fase reversa e fase normal, tornando-as uma solução versátil para análises quirais complexas nas indústrias farmacêutica, ambiental e de alimentos.
Utilizando fases ligadas à ciclodextrina para gerar complexos de inclusão com uma ampla gama de compostos orgânicos, as colunas CYCLOBOND™ são especializadas em separações quirais. Oferecendo separações de alto desempenho e repetíveis, com maior seletividade e estabilidade, essas colunas são perfeitas para a resolução de enantiômeros em produtos farmacêuticos e outras aplicações quirais.
Fabricadas com partículas de carbono grafítico poroso (PGC), as colunas de HPLC Supel™ Carbon LC oferecem estabilidade incomparável em níveis extremos de pH (1–14) e temperaturas de até 250 °C. Essas colunas são adequadas para a preservação e separação de substâncias químicas polares em condições de fase reversa, utilizando um novo mecanismo denominado Efeito de Retenção Polar em Grafite (PREG) para a separação eficaz de analitos difíceis.
Componentes para colunas — cartuchos, suportes para cartuchos e colunas prontas para uso
Para oferecer máxima flexibilidade para suas aplicações de HPLC, nossas colunas Purospher® e Purospher® STAR, juntamente com as colunas LiChrospher®, Superspher®, LiChrosorb® e ChiraDex® para HPLC, estão disponíveis com uma variedade de opções de hardware. Além disso, as colunas UHPLC Purospher® STAR de 2 µm e 3 µm vêm equipadas com o hardware de coluna Hibar® HR, oferecendo estabilidade de pressão de até 1.000 bar.
Os cartuchos LiChroCART® oferecem flexibilidade excepcional na personalização das dimensões das colunas para atender às suas necessidades analíticas. Projetados para serem compatíveis com os conectores reutilizáveis manu-CART® da Merck, eles facilitam ajustes rápidos e simples no comprimento e no diâmetro interno do cartucho.
A troca dos cartuchos LiChroCART® é muito fácil, já que os suportes de cartucho manu-CART® permanecem no lugar, eliminando a necessidade de desconectar as conexões capilares. A transição entre comprimentos de 75 mm, 125 mm, 150 mm e 250 mm é perfeita. Além disso, você pode modificar facilmente o diâmetro interno (4,6 mm, 4 mm, 3 mm ou 2 mm) para se adequar à sua aplicação em apenas alguns minutos. Os conectores finais foram projetados para permitir a vedação manual dos cartuchos LiChroCART® em pressões de trabalho padrão (até 250 bar) sem a necessidade de ferramentas; apenas em pressões mais altas pode ser necessário um aperto adicional com uma chave inglesa. O suporte manuCART® permite a integração direta das colunas de guarda LiChroCART® 4-4 sem a necessidade de um suporte de pré-coluna adicional.
A Hibar® RT é uma coluna de HPLC convencional, pronta para uso, com extremidades rosqueadas para a conexão de redutores destinados a conexões capilares.
As pré-colunas são geralmente conectadas à coluna principal por meio de capilares. Quando a coluna se esgota, ela pode ser reabastecida (desde que eluentes agressivos não tenham causado corrosão ou danificado as roscas) ou descartada. No entanto, reabastecer a coluna sem revisar os tubos apresenta desafios em termos de Boas Práticas de Laboratório (BPL), pois cada coluna possui um histórico único e requer um pré-tratamento diferente para cada nova aplicação.
As colunas UHPLC Purospher® STAR de 2 µm e 3 µm estão disponíveis com o hardware de coluna Hibar® HR, permitindo uma estabilidade de pressão de até 1.000 bar.
As colunas UHPLC Purospher® STAR de 2 µm e 3 µm estão disponíveis com o sistema de coluna Hibar® HR, permitindo uma estabilidade de pressão de até 1.000 bar.