Microbioma
O microbioma refere-se ao conjunto dos genomas ou do material genético de todos os micróbios presentes em um determinado ambiente, denominado microbiota. O microbioma humano descreve o conjunto dos microbiomas do corpo humano, que se localizam principalmente no intestino e que variam consideravelmente de um indivíduo para outro e entre diferentes locais anatômicos. Entre os fatores que podem influenciar o microbioma estão a alimentação, o estilo de vida, a genética, o local anatômico, os antibióticos e os patógenos.
Products
Pesquisa sobre o microbioma
No campo emergente da pesquisa do microbioma, os cientistas enfrentam o desafio de identificar e caracterizar micróbios desconhecidos que podem ser difíceis de isolar, cultivar e estudar. As aplicações das análises do microbioma humano, animal e ambiental têm o potencial de levar à descoberta de novos produtos terapêuticos e naturais. Nossos cientistas estão criando novas soluções para ajudá-lo a cultivar e/ou identificar micróbios para a caracterização de comunidades microbianas.
Para possibilitar a descoberta de novos micróbios, oferecemos:
- MetaPolyzme para digestão de micróbios difíceis e isolamento de DNA total
- Enzimas livres de DNA para análises sem contaminação
- Anticorpos altamente específicos para bactérias e componentes bacterianos
- Padrões individuais de DNA e bactérias inativadas para evitar viés e aumentar a reprodutibilidade
Meios
de cultura microbianos
Os microrganismos têm diversas necessidades nutricionais, metabolismos distintos, são inibidos por diferentes compostos e, muitas vezes, só podem ser detectados por meio de sistemas indicadores específicos. Meios seletivos permitem o crescimento apenas de determinadas espécies ou cepas com atributos específicos, enquanto meios de cultura não seletivos promovem o crescimento de uma ampla gama de organismos. Meios com um sistema de diferenciação podem ser usados para identificar ou, pelo menos, diferenciar microrganismos uns dos outros. Para a caracterização de comunidades microbianas e a preparação de DNA, oferecemos uma ampla variedade de meios de cultura microbianos e matérias-primas.
Padrões de microbioma
A tecnologia de sequenciamento de última geração (NGS) facilitou o sequenciamento de DNA microbiano em grandes volumes, possibilitando a análise complexa de amostras de microbioma. Para evitar viés e alcançar reprodutibilidade na análise do microbioma, a padronização é fundamental. A padronização é essencial para o futuro da pesquisa em microbioma e metagenômica, capaz de gerar dados precisos e válidos.
Oferecemos uma lista crescente de padrões individuais de DNA microbiano e de bactérias inativadas para o microbioma, adequados para PCR, sequenciamento e NGS. Esses padrões individuais, convenientes e prontos para uso, agregam valor ao fornecer um controle específico e personalizado. Esses padrões econômicos apoiam fluxos de trabalho de microbiômica ou metagenômica, aumentando a reprodutibilidade e permitindo uma comparação confiável dos resultados com outros laboratórios.
Anticorpos para pesquisa do microbioma
Nosso portfólio de anticorpos para análise do microbioma inclui anticorpos altamente específicos que se ligam a bactérias ou componentes bacterianos (por exemplo, toxinas, proteínas específicas e lipopolissacarídeos), adequados para diversas aplicações de detecção e isolamento de bactérias específicas. As principais aplicações de imunodetecção incluem ELISA, Western blot (WB), imagem e isolamento.
Enzimas líticas livres de DNA para pesquisa do microbioma
O estudo das comunidades microbianas passou por uma revolução nos últimos anos com a ampla adoção de técnicas analíticas independentes de cultura, como o sequenciamento do gene 16S rRNA e a metagenômica. Como a contaminação por DNA durante a preparação das amostras é um fator de confusão significativo nessas abordagens baseadas em sequenciamento, são essenciais reagentes de extração de DNA livres de contaminantes de DNA. Outro grande desafio no processamento de amostras de microbioma é que os micróbios são difíceis de romper — as paredes celulares podem formar cápsulas ou esporos resistentes quando processadas. O DNA pode ser extraído dos micróbios utilizando-se enzimas líticas para induzir a formação parcial de esferoplastos. Esses esferoplastos são subsequentemente lisados para liberar o DNA. As enzimas líticas purificadas passam por rigorosos testes de controle de qualidade para garantir que estejam livres de contaminantes de DNA e, portanto, sejam adequadas para a pesquisa do microbioma.
Kits de purificação de DNA do microbioma
Para estudar o papel da microbiota na saúde humana, animal e ambiental, é necessário obter dados microbianos precisos e reproduzíveis. Portanto, é vital aplicar uma metodologia adequada para a extração do DNA microbiano. Estabelecer o procedimento ideal de isolamento de DNA é fundamental para a robustez e a reprodutibilidade dos resultados, pois uma extração ineficaz de DNA pode resultar em uma caracterização incorreta da comunidade microbiana. Nossos kits de purificação de DNA oferecem métodos convenientes e rápidos para isolar DNA microbiano de alta qualidade e alto rendimento a partir de diversas amostras.
Recursos relacionados
- Artigo: Enzimas lisantes
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- Artigo: Padrões de DNA para pesquisas metagenômicas sobre comunidades do microbioma
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
- Protocol Guide: Generation of Apical-Out Gastrointestinal Organoids
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
- Artigo: MetaPolyzyme, enzimas de lise celular sem DNA para fluxos de trabalho relacionados ao microbioma
Explore the benefits of MetaPolyzyme, DNA free to improve DNA extraction and increase the number of taxa identified in treated samples.
- Artigo: Nuclease Benzonase® para fluxos de trabalho relacionados ao microbioma
Nuclease Benzonase® para reduzir o DNA do hospedeiro em fluxos de trabalho de microbioma e aprimorar a identificação de táxons.