Merck
M2547
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
≥98%
Sinónimos:
8-Methoxymethyl-IBMX
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
ethanol: 10 mg/mL
SMILES string
O=C1C(N=C(COC)N2)=C2N(CC(C)C)C(N1C)=O
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase I (PDE1).
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)