Merck
DomůAplikaceGenomikaScreening funkční genomiky
Screening funkční genomiky
Funkční genomický screening s arrayed nebo poolovanými knihovnami
Funkční genomika umožňuje odhalit funkci genů a jejich zapojení do biochemických, buněčných a fyziologických dějů. Dostupnost kompletních sekvencí genomu v kombinaci se snadno programovatelnými nástroji pro modifikaci genomu umožňuje provádět tyto analýzy v měřítku celého genomu. Základním cílem genomického screeningu je pochopit vznik specifického fenotypu cílenou a účelnou modifikací funkce genu. Pokud jsou jednotlivé geny v buňce nebo organismu odstraněny nebo modulovány, lze prostřednictvím pečlivě naplánovaných experimentů přímo nebo nepřímo pozorovat změny fenotypu nebo chování. Funkční genomický screening umožňuje provádět tuto analýzu systematickým a paralelizovaným způsobem, objasňovat složité dráhy a chorobné stavy a usnadňovat identifikaci nových cílů pro léčiva.  
Existují dva základní způsoby, jak může funkční genomika propojit genetiku s fenotypem. Přímý genetický screening zahrnuje modifikaci mnoha genů, výběr buněk nebo organismů se zájmovým fenotypem a následnou identifikaci genů, jejichž modulace vyvolala fenotypovou změnu. Reverzní genetický screening analyzuje fenotyp buněk nebo organismů po narušení určitého genu nebo kombinace genů.
Doporučené kategorie
Obrázek představuje anatomickou ilustraci trávicí soustavy člověka se zaměřením na střeva zvýrazněná červenou barvou.
Mikrobiom
Komplexní analýza střevního mikrobiomu: Odhalte komplexní řešení zahrnující přípravu vzorků, sekvenování, bioinformatiku a statistiku. Od 16S po WGS.
Obchod s produkty
Stylizovaná ilustrace 3D bioprinteru s ovládacím panelem s tlačítky a obrazovkou zobrazující grafiku. Tiskárna vytváří realistický model lidského orgánu, pravděpodobně srdce, zavěšeného v průhledné komoře naplněné tekutinou.
Míchadla na jedno použití
Použijte sílu našeho portfolia biomateriálů, nanomateriálů, energetických a elektronických materiálů pro všechny vaše výzkumné a průmyslové aplikace.
Obchod s produkty
Pokroky v oblasti editace genů, umlčování genů, genové modulace, sekvenování nové generace (NGS) a technologií fenotypového screeningu umožňují efektivní provádění funkčních genomických screeningů v široké škále modelových systémů.
  • RNA interference (RNAi): K umlčování genů lze použít několik typů činidel RNAi, včetně dlouhé dvouvláknové RNA (dsRNA), syntetické malé interferující RNA (siRNA) a krátké vlásenkové RNA (shRNA). Tato RNAi činidla se do buněk zavádějí přímou transfekcí modulujícího faktoru (siRNA a dsRNA), transfekcí DNA kódující shRNA řízenou promotorem nebo virovými transdukčními metodami s použitím lentivirových konstruktů s klonovanými shRNA kazetami. dsRNA a siRNA lze použít v arrayed screenech pro vysoce výkonný screening, zatímco shRNA lze vnést do buněčných populací v arrayed nebo pooled screenech pro vysoce výkonnou analýzu, přičemž pooled screeny využívají sekvenování nové generace (NGS) pro dekonvoluci.
  • Systémy CRISPR-Cas: Systémy CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) lze použít k manipulaci s genomy, transkriptomy a epigenomy savčích buněk. Při úpravě genů pomocí CRISPR-Cas9 je nukleáza Cas9 zacílena na konkrétní lokus pomocí vodicí RNA. V závislosti na použité variantě Cas9 lze CRISPR použít ke genetickému utlumení produkce transkriptů zavedením mutací s posunem rámce, potlačením transkripčního aparátu, rekrutací transkripčních faktorů k aktivaci exprese, vyvoláním cílených bodových mutací nebo modifikací epigenetických markerů. Podobně jako u RNAi lze CRISPR zavést přímo jako komplex RNP při screeningu v uspořádání nebo jako plazmidovou DNA či lentivirus pro aplikace sdruženého i uspořádaného screeningu. CRISPR pooly, knihovny a matrice usnadňují mimořádně všestranný, vysoce výkonný screening genů pro funkční analýzu. Screening modulací genomu je také možný pomocí bezjaderného systému CRISPR, který využívá enzymaticky neaktivní dCas9 v kombinaci s transkripčními efektory, které buď aktivují (CRISPRa), nebo inhibují (CRISPRi) transkripci genů, což vede ke zvýšení nebo snížení exprese genů.