Organická elektronika
Organická elektronika využívá organické polymery nebo malé molekuly k vytvoření elektronických součástek pro mnoho nových oblastí použití. Organické elektronické materiály jsou lehčí, pružnější a levnější než konvenční anorganické materiály na bázi křemíku. Organická elektronika je energeticky účinnější a šetrnější ke zdrojům při výrobě, používání a likvidaci.
Malomolekulární organická elektronika se obvykle vyrábí pomocí metod vakuového nanášení, při nichž se na povrch substrátu přenášejí tenké vrstvy organických materiálů. Organickou elektroniku lze vyrobit z vodivých polymerů pomocí nízkonákladových metod zpracování roztoků. Polovodičové polymery lze učinit rozpustnými a přeměnit je na inkoust, což umožňuje tisknout elektronické obvody přímo do velkých plastových desek. Tyto materiály jsou kompatibilní s velkoplošnými výrobními procesy typu roll-to-roll, které lze snadno rozšířit pro rychlou výrobu s nižšími náklady.
Doporučené kategorie
Komplexní nabídka uhlíkových nanomateriálů od fullerenu přes uhlíkové nanotrubičky, grafen, uhlíkové kvantové tečky až po nanodiamanty, které vám pomohou ve výzkumu a vývoji v oblasti skladování energie, vysoce výkonné elektroniky, inteligentních kompozitů a nových nanoterapeutik
.Poskytujeme dobře definované kapalné krystalové materiály zahrnující nematické, cholesterické, smektické a diskotické fáze, jakož i polymery kapalných krystalů a mezogeny, které usnadňují návrh uspořádaných, inteligentních a stimulačně reagujících molekulárních systémů.
Nabízíme výběr vysoce čistých, moderních dopantů a emitorových materiálů, hostitelských materiálů a materiálů pro přenos náboje, které vám usnadní výzkum OLED a PLED
Prosvětlete svůj výzkum pomocí našeho komplexního portfolia fotonických a optických materiálů, včetně laserových, infračervených, blízkých infračerveným, chemiluminiscenčních, fotochromních, termochromních, ftalocyaninových a porfyrinových barviv, jakož i fotoluminiscenčních, nelineárně optických (NLO) a vlnovodných materiálů.
Organické světelné diody (OLEDs)
Organické světelné diody (OLED) jsou elektroluminiscenční zařízení sestávající z organické polovodičové emisní vrstvy umístěné mezi anodou, která je kladně nabitá pro vstřikování děr, a katodou, která je záporně nabitá pro vstřikování elektronů, a transportních vrstev, které umožňují proudění různých nosičů elektrického náboje do polovodičové emisní vrstvy. Světlo vzniká přímo při rekombinaci nábojů vstříknutých na elektrodách v organické vrstvě. OLED produkují živé barvy a jasnější světlo, což zajišťuje lepší kontrast displejů. Díky tenčím a pružnějším vlastnostem organických materiálů lze OLED použít v zakřivených obrazovkách monitorů, skládacích nebo rolovacích mobilních zařízeních a nositelných zařízeních.
Organické tranzistory s polem účinku (OFETs) & Organické tenkovrstvé tranzistory (OTFTs)
Organické tranzistory jsou základními stavebními kameny pro flexibilní integrované obvody a displeje ve výkonné elektronice. Tranzistory zapínají a vypínají napájení. Zdrojová a odtoková elektroda mají přímý kontakt s organickým polovodičem. Elektroda hradla je od polovodiče izolována dielektrickým izolátorem. Když se na hradlo přivede napětí, polovodič se stane více či méně vodivým, což buď umožní, nebo zabrání průchodu elektrického proudu mezi zdrojem a odběrem. Všechny komponenty, od vodičů (pro elektrody) a polovodičů (pro materiály aktivních kanálů) až po izolátory (pro dielektrické vrstvy hradla), mohou být složeny z organických materiálů. Tenkovrstvé tranzistory jsou zvláštním typem tranzistorů s polem, u nichž jsou polovodičové, elektrodové a dielektrické vrstvy naneseny jako tenké vrstvy na nosném substrátu. Mezi běžné elektronické aplikace patří RFID tagy nebo elektronický papír.
Organická fotovoltaika (OPVs)
Organické elektronické materiály lze také použít jako donorové a akceptorové materiály pro přeměnu světla na elektřinu v solárních panelech. V OPVs jsou fotoaktivní vrstvy polovodivých organických materiálů umístěny mezi dvě elektrody a generují fotoproudy. Protože donor absorbuje tok slunečních fotonů, musí mít donorské materiály širokou optickou absorpci, aby odpovídaly slunečnímu spektru. Organické materiály pro přenos náboje (HTM) používané v perovskitových solárních článcích se ukázaly být obzvláště účinné při maximalizaci přenosu náboje a získávání sluneční energie.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- Inkoustový tisk je jednou z klíčových technologií pro tištěnou elektroniku. Diskutuje se o klasifikaci technologie inkoustového tisku, aspektech materiálů (inkousty, substráty) a příslušných krocích před a po zpracování.
- Zobrazit vše (65)
Související protokoly
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Zobrazit vše (4)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com