Materiály OLED a PLED
Organická světelná dioda (OLED) je vysoce výkonné optoelektronické zařízení sestávající z vrstev pro přenos náboje a emisních organických vrstev. Po připojení napětí dodává systém dvojité injekce nosičů OLED elektrony i díry do elektroluminiscenčního materiálu mezi dvěma elektrodami, což vede k charakteristickému elektroluminiscenčnímu světlu se specifickou barvou a výkonem zařízení v závislosti na organických materiálech použitých v zařízení.
Mezi dvě hlavní třídy OLED patří světelné diody na bázi malých molekul a světelné diody na bázi polymerů (PLED). Typická OLED s dvojitou heterostrukturou na bázi malých molekul se skládá ze tří organických vrstev vložených mezi elektrody. Organické vrstvy sousedící s katodou a anodou jsou vrstva pro transport elektronů (ETL) a vrstva pro transport děr (HTL). Emisní vrstva (EML) se obvykle skládá z světloemitujících barviv nebo dopantů rozptýlených ve vhodném hostitelském materiálu (často materiálu HTL nebo ETL). PLED mají relativně jednoduchou architekturu, přičemž vrstva světloemitujícího polymeru (LEP) kombinuje funkce hostitele, emitoru a transportu náboje v jedné vrstvě zařízení zpracované roztokem.
Nabízíme řadu vysoce čistých, nejmodernějších materiálů pro OLED, včetně sublimovaných malých molekulárních světelných emitorů a dopantů, světelných polymerů, fosforeskujících a fluorescenčních hostitelských materiálů, anorganických a sublimovaných organických materiálů pro transport elektronů (blokování děr), materiálů pro injekci a transport děr, tepelně aktivovaných dopantů s prodlouženou fluorescencí (TADF) a fotosenzibilizujících materiálů.
Nabízíme také výběr anorganických (Au, ITO, LiF) materiálů a substrátů běžně používaných jako substráty a elektrody při konstrukci zařízení OLED a PLED. Naše inovativní LEP zahrnují hlavní chemické třídy, včetně polymerů poly(fenylenvinylenu) (PPV) a polyfluorenu (PFO).
Products
Související zdroje
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
OLEDs have promise to make a marked impact in full-color displays and lighting applications; however, large-area fabrication remains a significant challenge, making manufacturing costs high.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Article: Light-Emitting Polymers
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Article: Aggregation-induced Emission Luminogens for Non-doped Organic Light-emitting Diodes
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Organic and Hybrid Electronics in Optical Analytical Applications
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
OLEDs have promise to make a marked impact in full-color displays and lighting applications; however, large-area fabrication remains a significant challenge, making manufacturing costs high.
- Brochure: Innovative Materials for HighPerformance Optoelectronic Devices OPVs, OFETs, and OLEDs
In this issue, we discuss a variety of innovative materials, including both organic/polymeric molecules and inorganic nanomaterials, which have made superior optoelectronic devices become reality.