Tištěné elektronické materiály
Tisková elektronika zahrnuje výrobu ultratenkých, lehkých, ohebných a rozměrných elektronických součástek pomocí tiskových technologií. Do tiskového procesu přímo integruje elektronické součástky. Mezi příklady patří tenkovrstvé tranzistory (TFT), organické světelné diody (OLED), senzory, ohebné displeje, solární články a další zařízení pro získávání energie, štítky pro identifikaci pomocí rádiové frekvence (RFID), baterie a další materiály pro ukládání energie. Tisková elektronika je rychle se rozvíjející oblast výzkumu, která nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, spotřební elektronice, inteligentních budovách, inteligentních obalech, zdravotnictví a v oblasti internetu věcí (IoT).
Nabízíme širokou škálu tisknutelných inkoustů a substrátů jako základních stavebních prvků elektronických tištěných zařízení.
Products
Tiskové inkousty
Naše tiskové inkousty mají specifické reologické vlastnosti a lze je rozdělit do tří hlavních kategorií: vodiče, polovodiče a dielektrické materiály. Techniky nanášení pro vytváření vzorů z těchto koloidních inkoustových roztoků umožňují vytvářet struktury s požadovanou tloušťkou a rozlišením při inkoustovém tisku, sítotisku, hlubotisku, tisku štěrbinovou tryskou, tisku aerosolovým paprskem a dalších technikách. Každá z těchto technik vyžaduje správné nastavení řady různých parametrů inkoustu, jako je viskozita, povrchové napětí, vodivost a kompatibilita rozpouštědel s podkladovými materiály, aby byl zajištěn konzistentní tiskový proces.
Vodivé inkousty
Naše vodivé inkousty jsou základním stavebním kamenem všech tištěných elektronických zařízení, poskytují základní strukturu zařízení a propojení integrovaných obvodů. Nabízíme inkousty s kovovými nanočásticemi a mikročásticemi pro různé typy tiskových technik:
- Stříbrné (Ag) inkousty s dobrými fyzikálními vlastnostmi a elektrickou vodivostí
- Zlaté (Au), platinové (Pt), měděné (Cu) a niklové (Ni) inkousty, které se upřednostňují pro elektrochemické senzory, baterie a palivové články
- Flexibilní a biokompatibilní inkousty z vodivých polymerů, nezbytné pro bioelektroniku
- Dobře charakterizované inkousty z uhlíkových nanomateriálů s velkou povrchovou plochou, nízkým počtem defektů, vysokou chemickou stabilitou a mechanickou pružností, které jsou atraktivní jako elektrodové materiály v tištěných bateriích, superkondenzátorech, roztažitelné bioelektronice a nositelných senzorech
Polovodičové inkousty
Polovodičové inkousty jsou klíčovou součástí tištěných elektronických zařízení a do značné míry určují výkonnost finálního zařízení. Nabízíme široký výběr jak konvenčních organických a anorganických polovodičových inkoustů, tak i inkoustů z dvourozměrných materiálů nové generace:
- Anorganické inkousty z oxidů kovů a organické polovodičové inkousty nabízejí konzistentní vlastnosti, jako je mobilita a šířka zakázaného pásma, a zajišťují tak spolehlivý výkon tištěných zařízení, jako jsou organické světelné diody (OLED), tranzistory s polním efektem (FET) a organické solární články (OSC)
- Nově se objevující inkousty na bázi 2D nanomateriálů nabízejí přímou šířku zakázaného pásma, nízký počet defektů, snadnou výrobu a možnost vyrábět nová, vertikálně integrovaná elektronická zařízení nové generace
Dielektrické inkousty
Dielektrické inkousty a povlaky hrají důležitou roli při ochraně a zlepšování fungování vodivých materiálů, při dokončování zařízení pro ukládání energie a při umožnění provozu elektronických zařízení, která pracují pod předpětím. Naše dielektrické inkousty se skládají z organických polymerů nebo keramiky v rozpouštědlech a nových izolačních 2D nanomateriálů, jako je hexagonální nitrid boru, které zajišťují teplotní a elektrochemickou stabilitu, což je důležité pro pevné baterie, tranzistory s polním efektem a neuromorfní zařízení.
Podklady
Rozsah provozních teplot, drsnost povrchu, mechanické vlastnosti, průhlednost a vhodná smáčivost jsou důležité parametry, které je třeba zohlednit při výběru substrátu. Proces povrchové úpravy pomocí vhodných chemikálií obvykle pomáhá zlepšit smáčivost substrátu vybranými inkousty. Nabízíme řadu vodivých substrátů potažených oxidem india a cínu (ITO) nebo oxidem cínu dopovaným fluorem (FTO), a to buď na skle, nebo na flexibilních plastech, které jsou k dispozici v různých tloušťkách a s různými povrchovými odporovými hodnotami.
Související zdroje
- Článek: Inkoustový tisk pro tištěnou elektroniku
Inkoustový tisk je jednou z klíčových technologií pro tištěnou elektroniku. Diskutuje se o klasifikaci technologie inkoustového tisku, aspektech materiálů (inkousty, substráty) a příslušných krocích před a po zpracování.
- Článek: Reaktivní stříbrné inkousty pro vysoce výkonnou tištěnou elektroniku
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Článek: Grafenové inkousty pro tištěnou elektroniku
Rozvíjející se obor tištěné elektroniky vyžaduje sadu funkčních materiálů pro aplikace, jako jsou ohebné displeje a displeje s velkou plochou, štítky pro identifikaci pomocí rádiových frekvencí, přenosné systémy pro získávání a ukládání energie, soustavy biomedicínských a environmentálních senzorů a logické obvody.
- Článek: Anorganické inkousty pro rozhraní určené pro aplikace v oblasti organické elektroniky
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Článek: Vodivé polymerní materiály pro flexibilní OPV aplikace: Orgacon™ PEDOT : PSS
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
- Brožura: Organická a tištěná elektronika: Inovativní materiály a zdroje pro váš výzkum
Společnost Aldrich Materials Science se zaměřuje na poskytování široké škály produktů z oblasti organických polovodičů určených pro použití ve vysoce výkonných zařízeních (OPV, OLED a OTFT), a to s cílem podporovat jak akademický výzkum, tak průmyslovou výrobu.
- Článek: Inkousty Plexcore® OC pro vstřikování do otvorů
Organické vodivé inkousty Plexcore® jsou inkousty elektronické kvality určené k použití ve vrstvách pro injekci do otvorů v OLED diodách.
- Brožura: Elektronické inkousty
S našimi elektronickými inkousty dosáhnete maximálního výkonu a zároveň díky potiskovatelným materiálům minimalizujete svůj dopad na životní prostředí.
- Článek: Inkousty pro 3D tisk: Energetické a ekologické aplikace
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.
- Článek: Materiály pro substráty a vodiče směřující k udržitelnější elektronice
The European Green Deal and Circular Economy Action Plan address resource challenges with eco-products and circulatory work, while the revised EU Ecodesign Directive promotes e-waste reduction and natural resource value reform. This review examines renewable substrates and conductive materials for flexible electronics.
- Článek: 3D tisk s použitím grafenového inkoustu: Vytváření elektronických a biomedicínských struktur a zařízení
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
- Článek: Směrem k ekologičtějším organickým tranzistorovým senzorům
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
- Článek: Vrstvy ET z nanočástic oxidu zinečnatého pro organické fotodetektory
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.