Přejít k obsahu
Syntéza v pevné fázi
Anorganické perovskity s uvedenou krystalovou strukturou ABX3 se připravují metodami pevné fáze kvůli jejich atraktivním vlastnostem.
Syntéza v pevném stavu, neboli keramická metoda, se běžně používá k vyvolání chemické reakce z pevných výchozích materiálů za účelem vytvoření nové pevné látky s přesně definovanou strukturou. Mezi konečné produkty patří polykrystalické materiály, monokrystaly, skla a tenkovrstvé materiály, které nacházejí široké uplatnění v energetice a elektronice.   
Jemnozrnné kovové sloučeniny se smíchají, aglomerují do pelet a zahřívají při řízené teplotě po určitou dobu. Některé kovové sloučeniny, jako jsou oxidy kovů nebo soli, vyžadují extrémní podmínky, například vysoké teploty a tlak, aby došlo k zahájení reakcí v roztaveném tavidle nebo v rychle kondenzující parní fázi. Tento proces se často označuje jako chemie typu „shake and bake“ (protřepat a upéct) nebo „heat and beat“ (zahřát a promíchat). 
Vybrané kategorie
Petriho miska s dynamickým M vytvořeným ze solí vysoké čistoty
Soli vysoké čistoty
Nabízíme široký sortiment solí vysoké čistoty, včetně dusičnanů, šťavelanů, halogenidů, síranů, uhličitanů a acetátů, které jsou k dispozici jak v bezvodé, tak v hydratované formě. 
Nakupovat produkty
Na obrázku je znázorněn výřez z periodické tabulky s kovovými prvky, jejich symboly a atomovými čísly.
Kovy a slitiny vysoké čistoty
Nabízíme široký sortiment vysoce čistých kovů a slitin v nejrůznějších složeních a velikostech částic, a to i na míru pro vaše výzkumné a výrobní účely.
Nakupovat produkty
Vysoce čisté oxidy a keramika používané při výrobě lehkých, vysoce výkonných polovodičů a v aplikacích pro vysokoteplotní tepelnou a elektrickou izolaci.
Oxidy a keramika
Nabízíme široký sortiment oxidů a keramických materiálů vysoké čistoty, které jsou vyráběny pomocí specializovaných syntetických a čistících postupů a vyznačují se různými velikostmi částic.
Nakupovat produkty
Počítačová ilustrace sférické zlaté nanočástice vznášející se na abstraktním pozadí.
Anorganické a kovové nanomateriály
Nabízíme komplexní sortiment anorganických a kovových nanomateriálů, funkcionalizovaných nanočástic a sad nanomateriálů pro vaše výzkumné potřeby.
Nakupovat produkty
Charakterizace reakční rychlosti při syntéze v pevné fázi je obzvláště důležitá. Reakce v pevné fázi musí proběhnout až do konce, protože techniky čištění vzniklých pevných látek jsou velmi omezené. Rychlost reakce v pevné fázi závisí na reakčních podmínkách, včetně strukturálních vlastností, tvaru a povrchové plochy reaktantů, rychlosti difúze a termodynamických vlastností spojených s nukleací/reakcí. Chemické a fyzikální vlastnosti konečných materiálů jsou určeny chemickými prekurzory a technikami přípravy.
Moderní techniky přípravy v pevné fázi se neomezují pouze na variace keramické metody. Při metatezi v pevné fázi jsou reakce sloučenin kovů iniciovány zdrojem energie (např. plamenem, kulovým mlýnem) a šíří se díky teplu uvolňovanému při tvorbě produktů a vedlejších produktů. Sol-gelové metody využívají koncentrovaný nebo koloidní roztok („sol“), který se postupně zahřívá, suší a nechává zrát, čímž vznikají gely, povlaky a nanomateriály. Solvotermální metody zahrnují zahřívání roztoků v uzavřené nádobě pod tlakem na teploty vyšší než standardní bod varu zvoleného organického rozpouštědla; pokud je rozpouštědlem voda, hovoříme o hydrotermální metodě. Mnoho syntetických metod, při nichž vzniká pevná látka, jako jsou depozice v plynné fázi, interkalace, růst monokrystalů a syntézy nanomateriálů, lze zařadit do kategorie syntézy v pevném stavu.
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?