Merck
DomůSyntéza v pevné fáziPravidla rozpustnosti pro iontové sloučeniny
Pravidla rozpustnosti pro iontové sloučeniny
Chemie rozpustnosti
Je důležité vědět, jak na sebe chemické látky ve vodných roztocích vzájemně působí. Některé sloučeniny nebo rozpuštěné látky se rozpustí, jiné vytvoří sraženinu nebo pevnou látku a některé s vodou reagují.
V každodenním životě jste se pravděpodobně setkali s otázkami týkajícími se rozpustnosti. Horká čokoláda nebo ochucené suché nápojové směsi, které se ve vodě nerozpouštějí rovnoměrně, by byly příkladem nežádoucích sraženin. Vodní kámen nebo mýdlové usazeniny jsou srážedla, která zůstávají po odpařování vody s vyšším obsahem minerálů a zavádějí dříve rozpuštěné kationty kovů do uhličitanů nebo aniontů mýdla.
Rozpustnost se uplatňuje v mnoha laboratorních procesech a je důležitá i v lékařství. Některé ionty mohou být toxické, když se v roztoku oddělí, ale jako součást sloučeniny jsou užitečné.
Nasycený roztok je takový, ve kterém bylo rozpuštěno maximální množství rozpuštěné látky. Opakem je roztok zředěný; tento roztok může přijmout více rozpuštěné látky.
Tlak a teplota ovlivňují rozpustnost. Tato stránka pojednává o rozpustnosti sloučenin ve vodě při pokojové teplotě a standardním tlaku. Sloučenina, která je rozpustná ve vodě, tvoří vodný roztok.
Pravidla rozpustnosti
Jak používat pravidla rozpustnosti
  1. Identifikujte sloučeninu, jejíž rozpustnost chcete ověřit. Může být užitečné napsat si empirický vzorec, abyste mohli identifikovat ionty, které sloučeninu tvoří.
  2. V pravidlech rozpustnosti vyhledejte jednotlivé ionty. V levém sloupci zkontrolujte, zda platí obecné pravidlo, a v pravém sloupci se ujistěte, že jste zaznamenali případné výjimky.
  3. Případně můžete ionty vyhledat v tabulce rozpustnosti. Možná to pro vás bude jednodušší. Kationty jsou uvedeny napříč a anionty jsou uvedeny svisle. Najděte buňku, kde se setkává váš sloupec kationtů a řádek iontů, a určete rozpustnost výsledné sloučeniny.
Naše pravidla rozpustnosti nejsou vyčerpávající. Možná budete muset odkázat na periodickou tabulku pokud hledáte méně obvyklé sloučeniny.
Tabulka pravidel rozpustnosti
Tabulka pravidel rozpustnosti
Klikněte pro škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG)
Karta rozpustnosti ke stažení pro studijní účely a výuku
Naše základní tabulka rozpustnosti je k dispozici zdarma ke stažení. Neváhejte ji sdílet s přáteli, studenty nebo učiteli. Jen nezapomeňte uvést odkaz na tuto stránku.
Chcete se podělit o zpětnou vazbu k našim studijním nástrojům? Pomocí odkazů výše nás můžete kontaktovat nebo zanechat komentář na některém z našich účtů na sociálních sítích.
Definice rozpustnosti
Při diskusi o rozpustnosti je užitečné dodržovat dohodnuté standardní definice. Výše uvedené zdroje uvádějí některá obecná pravidla a volné definice.
Farmakopej Spojených států amerických (USP), nezisková organizace, která se zabývá stanovením norem pro léčiva, složky potravin, doplňky stravy a ingredience, stanovila níže uvedené definice. Tyto definice jsou používány dalšími významnými lékopisnými organizacemi po celém světě a jsou často spojovány s přesnými měřeními pro potřeby přesnějšího použití.