Merck
Tkáňové inženýrství
Pipetování buněčných kultivačních médií do 24jamkové destičky znázorněné před snímkem z konfokálního mikroskopu, na kterém jsou zachyceny červeně a modře obarvené buňky
Tkáňové inženýrství a regenerativní medicína jsou mezioborové obory zaměřené na vývoj biologických náhrad za účelem obnovy, udržení a zlepšení funkce tkání nebo nahrazení nemocných a poškozených tkání. Pomocí tkáňového inženýrství lze vyrábět jak tvrdé tkáně (např. kosti, chrupavky), tak měkké tkáně (např. kůži, kardiovaskulární chlopně). Buňky, nosné struktury a signály stimulující růst jsou tři klíčové složky pro tvorbu tkáňových náhrad. Zatímco tkáňové inženýrství kultivuje tkáň in vitro, regenerativní medicína kombinuje tkáňové inženýrství s dalšími strategiemi, včetně buněčné terapie, genové terapie a imunomodulace, s cílem vyvolat regeneraci tkáně in vivo. Biomimetické tkáňové konstrukty se také vyvíjejí jako in vitro modely pro screening léčiv a modelování onemocnění.  
Tkáňové inženýrství zahrnuje kultivaci nové tkáně v laboratoři kombinací nosných struktur, buněk původní tkáně a bioaktivních molekul za účelem napodobení biologických procesů v těle. 
Vybrané kategorie
Chemická struktura polyethylenglykolu, vyjádřená chemickým vzorcem C₂H₄O
Polyethylenglykol (PEG a PEO)
Seznamte se s naší nabídkou polyethylenglykolů (PEG) a derivátů PEG v širokém rozmezí molekulových hmotností, které uspokojí všechny vaše potřeby a aplikace v oblasti PEGylace.
Nakupovat produkty
Systém na úpravu ultračisté a čisté vody Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 – systém na úpravu laboratorní vody typu 1 a typu 2 s výrobními a zásobními jednotkami a výdejníky čisté a ultračisté vody.
Stolní laboratorní systémy na úpravu vody Milli-Q®
Systémy Milli-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám laboratorního výzkumu, cílům v oblasti udržitelnosti a dalším klíčovým požadavkům.
Nakupovat produkty
Ilustrace znázorňující proces vrstva po vrstvě vytváření lidského srdce pomocí bioinkoustu a 3D tiskárny
3D biotisk
Biokompatibilní materiály a bioinkousty optimalizované pro 3D biotisk a tkáňové inženýrství zajišťují vysokou přesnost tisku a životaschopnost buněk.
Nakupovat produkty
Lahvičky s barevnými biomedicínskými polymery se plní pipetou
Biomedicínské polymery
Nabízíme široký sortiment přírodních i syntetických biomedicínských polymerů s pokročilými vlastnostmi, které jsou vhodné pro všechny vaše biomedicínské aplikace.
Nakupovat produkty
Tkáňová nosná struktura plní podobnou funkci jako extracelulární matrice (ECM) v přirozených tkáních. Tkáňová nosná struktura poskytuje buňkám strukturální a fyzikální prostředí pro růst, migraci a reakci na signály; dodává vznikající tkáni mechanické vlastnosti; a poskytuje buňkám v ní přítomným bioaktivní podněty pro regulaci jejich činnosti.
Pro vývoj tkáňových nosných struktur, které napodobují funkce přirozené ECM, se vyvinuly tři hlavní přístupy:
  • Vysazování buněk na předem připravená porézní nosná média z rozložitelných biomateriálů, včetně decelularizované ECM z alogenních a xenogenních tkání, přírodních polymerů, bioskel a syntetických polymerů
  • Vytváření buněčných vrstev nasazením buněk na kultivační misky potažené termoreaktivním polymerem a oddělením polymerové vrstvy, jakmile buňky dosáhnou konfluence
  • Zapouzdření buněk do hydrogelové matrice z přírodních nebo syntetických polymerů, jako jsou například bioinkousty, při 3D biotisku
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?