Merck
PAT: Začlenění kvality do biofarmaceutického procesu
s monitorováním a řízením v reálném čase
DomůIntegrované nabídkyBiopharma 4.0Monitorování a řízení v reálném čase v oblasti biofarmaceutik
Procesní analytická technologie (PAT) zajišťuje kvalitu při výrobě biofarmaceutik prostřednictvím monitorování a řízení procesů v reálném čase. Využívá analytické nástroje k vývoji výrobních procesů, které zohledňují variabilitu surovin a zařízení. Jakmile jsou identifikovány kritické parametry procesu (CPP), které ovlivňují kritické atributy kvality (CQA), jsou použity analytické metody k monitorování a řízení CPP, aby byly udržovány v rámci požadovaného návrhového prostoru. Tento přístup integruje principy kvality podle návrhu (QbD) do samotného procesu, namísto spoléhání se pouze na testování produktu na konci procesu.
Monitorování a řízení v reálném čase v oblasti biofarmaceutik
Vědec, který v laboratoři využívá nástroje procesní analytické technologie.
Technologie PAT umožňuje vznik závodu budoucnosti
Začlenění technologie PAT do výrobního procesu pomáhá položit základy pro „bioprocesing 4.0“ a výrobní zařízení budoucnosti, což představuje kompletní digitální transformaci farmaceutické výroby s využitím monitorování v reálném čase, řídicích systémů a analýzy dat. Technologie PAT umožňuje monitorování procesů v reálném čase, což přináší lepší pochopení procesů, agilitu, flexibilitu a zlepšené zajištění kvality.
Analytické poznatky zlepšují porozumění procesům a kvalitu výrobků
V poslední době se v rámci PAT obvykle využívají chromatografické, spektroskopické a/nebo hmotnostně spektrometrické senzory, které jsou integrovány do předcházejících a následných jednotkových operací. Tyto technologie se používají v režimu in-line, on-line nebo at-line, aby umožnily monitorování a řízení procesu v reálném čase. Díky poskytování informací v reálném čase umožňují tyto senzory včasné úpravy, optimalizaci a zásahy, což v konečném důsledku vede k lepšímu porozumění procesu a vyšší kvalitě výrobků.
Související kategorie
Dva vědci pracují napravo od bioreaktoru
Biotechnologická média pro buněčné kultury
Naše hotová i přizpůsobitelná média pro buněčné kultury v bioprocesech (CCM) zvyšují produktivitu v procesech upstreamové výroby monoklonálních protilátek, vakcín a genové/buněčné terapie.
Rodina Mobiusových
Bioprocesní jednorázové bioreaktory Mobius®
Řada bioreaktorů Mobius® zahrnuje zařízení v laboratorním měřítku (2 ml a 3 l), pilotní, klinická a...
Operátor v laboratoři, který pracuje se zařízením pro retenci buněk.
Udržení buněk
Pomocí roztoku Cellicon® Cell Retention Solution zajistěte perfuzní procesy a dosáhněte tak vyšších buněčných hustot.
Související zdroje
Strana 1 z 2
Zeptejte se odborníka na PAT
Platforma BioContinuum™: Váš klíč k biovýrobnímu závodu budoucnosti!
PAT pro monitorování a řízení bioprocesů v oblasti CPP a CQA
Procesní analytická technologie (PAT)