Merck
DomůAplikaceBiologie bílkovinStrukturní analýza proteinů
Strukturní analýza proteinů
3D ilustrace složité struktury bílkovin s různobarevnými propletenými stuhami znázorňujícími skládání řetězců aminokyselin.
Funkce proteinu je přímo závislá na jeho struktuře, interakcích s jinými proteiny a jeho umístění v buňkách, tkáních a orgánech. Struktura a funkce proteinů se ve velkém měřítku studuje v proteomice, která umožňuje identifikovat proteinové biomarkery spojené s konkrétními chorobnými stavy a poskytuje potenciální cíle pro terapeutickou léčbu. Pochopení struktury proteinů a mapování jejich umístění, úrovně exprese a interakcí přináší cenné informace, které lze využít k odvození funkce proteinů. 
- Struktura proteinů
- Určení struktury bílkovin
- Mapování bílkovin
Doporučené kategorie
Náhodné sloupce HPLC na zeleném pozadí.
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Prestižní protilátky® vyvinuté na základě dat z atlasu lidských proteinů validovaných různými metodami nabízejí spolehlivé výzkumné nástroje.
Obchod s produkty
Světle modrý biologický pufrovací roztok v kádince s pipetou.
Biologické nárazníky
Přečtěte si o vysoce čistých biologických pufrech v různých složeních a formátech balení, abyste získali vynikající stabilitu roztoku a kontrolu pH pro své aplikace v bioprocesech.
Obchod s produkty
Vědec, který v laboratoři používá biomolekuly značené stabilními izotopy.
Stabilní izotopy
Stabilní izotopy ISOTEC® jsou užitečné pro stopovací studie v proteomice a metabolomice, jako činidla pro MRI/MRS a v celé řadě dalších biomedicínských aplikací.
Obchod s produkty
Kryo boxy a zkumavky
Kryoskladování
Nabízíme širokou škálu kryo spotřebního materiálu včetně mrazicích stojanů, zkumavek a lahviček, štítků a značek a kleští pro výzkumné a klinické aplikace od nejspolehlivějších výrobců v oboru.
Obchod s produkty
Struktura bílkovin
Struktura bílkovin je dána pořadím aminokyselin, z nichž se bílkovina skládá, a tím, jak se skládá do složitějších tvarů.
  • Primární struktura je určena sekvencí aminokyselin bílkoviny.
  • Sekundární struktura je definována lokálními interakcemi úseků polypeptidového řetězce, které mohou prostřednictvím interakcí vodíkových vazeb vytvářet α-šroubovice a β-listy.
  • Terciární struktura definuje celkovou trojrozměrnou strukturu bílkoviny.
  • Kvartérní struktura definuje, jak spolu interaguje více proteinových podjednotek a vytváří větší komplexy.
Determinace struktury proteinů
Determinace trojrozměrných struktur proteinů s atomárním rozlišením je užitečná při objasňování funkce proteinů, návrhu léčiv na základě struktury a molekulárním dokování.
  • NMR: Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) se používá k získání informací o struktuře a dynamice proteinů. Při NMR se prostorová poloha atomů určuje podle jejich chemických posunů. Pro NMR proteinů se proteiny obvykle značí stabilními izotopy (15N, 13C, 2H), aby se zvýšila citlivost a usnadnila strukturní dekonvoluce. Izotopové značky se obvykle zavádějí dodáváním izotopově značených živin do růstového média během exprese bílkovin.
  • Rentgenová krystalografie: Rentgenovou krystalografii proteinů lze použít k získání trojrozměrné struktury proteinů pomocí rentgenové difrakce krystalizovaných proteinů. Krystaly se pěstují nasazením vysoce koncentrovaných bílkovin do roztoků, které podporují srážení, přičemž za vhodných podmínek vznikají uspořádané bílkovinné krystaly. Rentgenové záření je zaměřeno na bílkovinný krystal, který rozptyluje rentgenové záření na elektronický detektor nebo film. Krystaly se otáčejí, aby se zachytila difrakce ve třech rozměrech, což umožňuje výpočet polohy každého atomu v krystalizované molekule pomocí Fourierovy transformace.
Mapování proteinů
Mapování umístění a úrovně exprese proteinů v konkrétních buňkách, tkáních a orgánech pomáhá při funkčním studiu proteomu. Prostorové rozmístění proteinů je klíčové pro jejich funkci, přičemž nesprávná lokalizace nebo exprese vyvolává různé chorobné stavy. Projekty mapování, jako je Human Protein Atlas, poskytují proteomický zdroj pro objevování biomarkerů a pomáhají pochopit patologii nemocí. Mapování interaktomu pomáhá definovat molekulární interakce, které se vyskytují na buněčné úrovni, což napomáhá pochopení funkce proteinů a poskytuje cenné potenciální cíle pro léky proti nemocem.