Merck
Kryogenní skladování
Standardy lipidů a mastných kyselin pro testovací odvětví.
Nabízíme široký sortiment kryogenních nástrojů a spotřebního materiálu, včetně mrazicích zkumavek, lahviček, stojanů, štítků, fixů, úložných boxů a rukavic. Naše kryogenní produkty jsou vhodné pro použití v autoklávech, mrazničkách, při manipulaci s tekutým dusíkem, kyslíkem nebo héliem z kryogenních atmosfér, v chladírnách, šokových mrazničkách, při plnění kryogenních kapalin a při manipulaci se suchým ledem. Poskytujeme rozmanitou škálu kryogenního spotřebního materiálu pro výzkumné a klinické aplikace, včetně genetických, biotechnologických a farmaceutických laboratoří, center asistované reprodukce a dalších odvětví.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Cryo-gloves®
Vyberte si z naší nabídky voděodolných kryogenních rukavic v různých velikostech, které vám při práci v extrémních podmínkách (od -160 do 150 °C) zajistí vynikající tepelnou ochranu, flexibilitu a obratnost.
  • Tento model poskytuje ještě větší teplo a pohodlí
  • Nadměrná velikost pro lepší izolaci
  • Odolné vůči rozpouštědlům a chemikáliím
  • Prodyšné a bez statické elektřiny
  • Vnitřní podšívka lze prát v pračce a sušit v sušičce
  • Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy 1000
  • Bez obsahu azbestu
Skladovací regály a mrazicí boxy
Nabízíme široký sortiment odolných regálů a mrazicích boxů pro organizaci vašeho kryogenního materiálu. Vyberte si z oblíbených značek, jako jsou Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® a mnoho dalších.
  • Regály jsou stohovatelné a mají alfanumerické pozice.
  • Materiály se pohybují od lepenky až po nerezovou ocel.
  • K dispozici v různých barvách a konfiguracích.
Kryogenní štítky a značkovače
Nabízíme kompletní sortiment odolných štítků a značkovačů od společnosti Diversified Biotech, včetně Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™ a dalších. Tyto štítky umožňují barevné, chemicky inertní a teplotně odolné značení většiny plastů, skla a kovů bez jakéhokoli poškození. Sortiment zahrnuje také speciálně navržené laserové kryogenní štítky pro snadný tisk.
Kryogenní zkumavky a kryogenní trubičky
Nabízíme široký sortiment kryogenních zkumavek a lahviček určených k ochraně a skladování biologických vzorků, lidských nebo zvířecích buněk, při nízkých teplotách v plynné fázi kapalného dusíku. Naše necytotoxické a bezpyrogenní kryogenní skladovací zkumavky jsou sterilní, teplotně odolné a samostojící. U našich lahviček garantujeme vnější závit a absolutní plynovou těsnost bez použití silikonového těsnění.
Další kryogenní příslušenství
Od Dewarových nádob na kapalný dusík až po kryogenní kleště nabízíme nástroje potřebné pro bezpečnou a efektivní práci v kryogenním prostředí. 
  • Kryokonzervační kleště umožňují snadnou manipulaci s kryokonzervačními slámkami, zkumavkami a dalšími malými předměty. 
  • Chladicí nádoby TrueNorth® Cool Containers lze použít k chlazení vzorků citlivých na teplotu pomocí ledu a ledovo-solných kaší. 
  • Chladicí boxy TrueNorth® Mini Coolers jsou naplněny izolačním gelem a byly navrženy tak, aby pomáhaly udržovat PCR reagencie, enzymy a další biochemické reagencie v chladu při práci u laboratorního stolu. 
  • Série kryogenních dewars Worthington Liquid Dewar (LD) je určena pro skladování a dávkování menších množství kapalného dusíku. 
  • Série kryogenních chladniček Worthington Laboratory System (LS) je speciálně navržena pro skladování lahviček v praktických boxových regálech.
Související zdroje