Příprava vzorků filtrací
Filtrace je separační technika, která se používá ke koncentraci nebo čištění látek na základě jejich fyzikálních či chemických vlastností. Jedná se o jednoduchou a běžně používanou metodu, která se v mnoha laboratořích využívá k odstranění nerozpustných částic z roztoků a k přípravě vzorků pro analýzu. Filtrace se používá ke snížení složitosti vzorků, ke zlepšení čirosti viskózních vzorků a ke snížení signálů pozadí, což vede ke zvýšení poměru signálu k šumu při analytických testech.
Vybrané kategorie
Filtrace na vyšší úrovni: skleněné, nerezové a plastové držáky filtrů pro kapaliny a plyny. Na výběr jsou injekční, in-line, vakuové a tlakové varianty.
Vyberte si injekční filtry Millex®: sterilní i nesterilní provedení. Široká škála membrán a těles, kompatibilní s HPLC, UHPLC a testováním rozpustnosti.
Bezkontaktní sterilní filtrace: Vyberte si naše spolehlivé přístroje Stericap® a Steripak®, které zaručují sterilní a kvalitní řešení v objemech od 1 ml až po 20 litrů.
Filtrační papíry, které se běžně používají v kvantitativní i kvalitativní analýze, je třeba pečlivě vybírat s ohledem na konkrétní použití a jejich fyzikální vlastnosti. Pro nejrůznější účely je k dispozici široká škála velikostí, materiálů, typů a jakostí filtračních papírů.
V závislosti na použitém způsobu filtrace se částice nebo molekuly oddělují na základě vlastností, jako je velikost, tvar nebo náboj. Kapalina, která prochází filtrem, se nazývá „filtrát“, zatímco zachycený nebo zadržený materiál se označuje jako „retentát“ nebo „zbytky“.
- Reverzní osmóza (iontová separace) odděluje ionty nebo molekuly pomocí polopropustné membrány nebo bariéry. Působící tlak překonává osmotický tlak a nutí rozpouštědlo, aby se přesunulo z oblasti s vysokou koncentrací rozpuštěné látky do oblasti s nízkou koncentrací rozpuštěné látky. Reverzní osmóza odstraňuje vysoké procento organických látek, kromě částic, a >99 % solí. Typická specifikace membrány je založena na zadržování chloridu sodného (<0,001 µm, <100 Daltons)
- Ultrafiltrace (separace makromolekul) odděluje částice a rozpuštěné molekuly od tekutin na základě velikosti částic. Ultrafiltrace se používá pro koncentraci, frakcionaci, odsolování a výměnu pufrů. Typická specifikace je nominální mezní molekulová hmotnost (NMWL) mezi 1–1000 kDa.
- Mikroporézní filtrace (mikrofiltrace) se používá k zadržování/vyloučení částic a sterilizaci, protože odděluje/odstraňuje částice a biologické entity, jako jsou bakterie a buňky, na základě velikosti částic. Velikosti pórů se obvykle pohybují mezi 0,025–10 µm a jsou hodnoceny jako nominální (~98% retence) nebo absolutní (100% retence částic o velikosti rovnající se velikosti pórů).
- Čisticí filtry se používají pro předfiltraci a analýzu částic, protože zadržují/odstraňují velké částice, agregáty a nečistoty na základě velikosti. Mohou být použity jako primární filtrační krok před mikrofiltrací. Čisticí filtry mají obvykle velikost pór >5 µm. zadrženy.
Běžné aplikace
filtrace
- Obecné odstraňování částic
- Příprava vzorků pro analytické techniky, jako jsou HPLC, UHPLC, iontová chromatografie, plynová chromatografie a testování rozpustnosti
- Sterilizace přísad pro buněčné kultury
- Koncentrace proteinů, nukleových kyselin a polymerů
- Separace biomolekul v rámci vzorku
- Příprava pufrů
- Čištění vody
Filtrace je nezbytným krokem při přípravě vzorků před citlivou chromatografickou analýzou, jako je HPLC a LC-MS. Částice ve vzorcích mohou narušovat analýzy pomocí kapalinové, plynové a iontové chromatografie tím, že ucpávají kolony nebo hlavy kolon, nebo tím, že na chromatogramech vytvářejí kontaminační píky („ghost peaks“). Správná filtrace vzorků, rozpouštědel a pufrů vede k kvalitnějším a konzistentnějším analytickým výsledkům. Zvyšuje také provozuschopnost přístrojů a prodlužuje životnost kolon.
Typy filtračních procesů a postupů
Existuje mnoho filtrů s různým složením filtračního média, z nichž každý je určen pro konkrétní aplikace. Výběr filtru závisí na několika faktorech, včetně:
- Velikosti částic nebo molekul, které mají být vyloučeny nebo zahrnuty
- Chemického složení vzorku
- Kompatibilita filtračního média se vzorkem nebo roztokem
- Viskozita vzorku
Filtry mohou být vyrobeny z různých typů materiálů, jako je papír, tkanina, vata, azbest, strusková nebo skelná vata, neglazovaná keramika, písek nebo jiný porézní materiál. Membránové filtry jsou obvykle vyrobeny ze syntetických polymerů (např. hydrofilizovaný PTFE, PVDF, nylon, PES).
K pohánění filtračního procesu lze použít různé síly. Filtrace může být poháněna jednoduchou gravitací pomocí filtru a nálevky, ručně jako při filtraci injekční stříkačkou, nebo odstředivou silou. Při vakuové filtraci se používá vakuová pumpa k rychlému nasávání tekutiny přes filtr.
V našem vyhledávači dokumentů najdete technické listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Průvodce výběrem stříkačkových filtrů pro HPLC, UHPLC a iontovou chromatografii pomocí velikosti pórů, průměru filtru, chemické kompatibility, vazby analytu a extrahovatelných látek.
- Filtrační metody a výběr membránových filtrů při čištění a výrobě nanočástic.
- Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Ultrafiltrace pomocí centrifugálních zařízení Amicon® Ultra ke koncentraci viru při přípravě zásob virů s vysokým titrem a izolaci viru ze vzorků.
- Výběr stříkačkových membránových filtrů a validační metody pro hodnocení ztrát analytu způsobených adsorpcí na membránových filtrech při testování farmaceutické kontroly kvality (QC).
- Zobrazit vše (28)
Související protokoly
- HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
- Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.
- Samplicity® G2 filtration system enhances HPLC workflow; watch video tutorials and application notes for effective sample preparation.
- Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Zobrazit vše (10)
Další články a postupy
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů prosím odešlete žádost o podporu
zákazníků nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
E-mail custserv@sial.com
nebo volejte +1 (800) 244-1173