Merck
DomůAplikaceAnalytická chemieTechniky přípravy vzorků
Techniky přípravy vzorků
Efektivní příprava vzorků je pro přesnou a účinnou chemickou analýzu zásadní. V našich aplikacích najdete články, protokoly a návody na řešení problémů při přípravě analytických vzorků. Některé z nich vysvětlují, jak používat konkrétní produkt, zatímco jiné se zaměřují na konkrétní analyty nebo matrice. Mnohé z nich jsou kompletními návody krok za krokem pro čištění konkrétního analytu z konkrétní matrice pomocí konkrétního produktu. Mnohé z nich navíc obsahují další pokyny pro analýzu pomocí GC, HPLC, LC-MS a řady dalších analytických technik. 
Extrakce v pevné fázi (SPE)
Extrakce v pevné fázi (SPE)
Extrakce na pevné fázi (SPE) je technika používaná pro rychlou a selektivní přípravu a čištění vzorků před chromatografickou analýzou (např. HPLC, GC, TLC). SPE se používá k výměně matric vzorků, ke koncentraci analytů a k odstranění interferencí a kontaminantů s cílem zlepšit údaje a chránit analytickou kolonu.
Mikroextrakce na pevné fázi (SPME)
Mikroextrakce na pevné fázi (SPME)
Mikroextrakce na pevné fázi (SPME) je technika přípravy vzorku bez použití rozpouštědel, která využívá potažená vlákna k extrakci analytů ze vzorku před analýzou pomocí GC nebo HPLC.
Metoda přípravy vzorků QuEChERS
Metoda přípravy vzorků QuEChERS
QuEChERS je "rychlá, snadná, levná, účinná, odolná a bezpečná" metoda čištění vzorků, která se používá převážně k přípravě vzorků potravin a zemědělských produktů pro analýzu pesticidů. QuEChERS je založen na technice přípravy vzorků extrakcí v pevné fázi (SPE).
Příprava vzorku filtrací
Příprava vzorku filtrací
Filtrace odděluje látky na základě fyzikálních nebo chemických vlastností. Laboratorní vzorky se před analýzou běžně filtrují, aby se snížila složitost vzorku a zvýšila čistota analytu. To umožňuje vědcům vytvářet kvalitnější analytické výsledky.
Čištění vzorků
Čištění vzorků
K přípravě vzorku před následnou analýzou lze použít řadu purifikačních metod. Purifikace snižuje složitost vzorku, odstraňuje interference a koncentruje analyt před analýzou.