Merck
Extrakce v pevné fázi (SPE)
Vakuový rozdělovač Visiprep™ SPE je vybaven systémem ventilů, který umožňuje přesnou regulaci průtoku a zajišťuje lepší reprodukovatelnost extrakcí.
Extrakce na pevné fázi (SPE) je technika určená k rychlé a selektivní přípravě a čištění vzorků před chromatografickou analýzou (např. HPLC, GC, TLC). Při SPE se jedna nebo více analytů z kapalného vzorku izoluje extrakcí, separací a/nebo adsorpcí na pevné stacionární fázi. 
Vybrané kategorie
Extrakce v pevné fázi (SPE) a QuEChERS
Extrakce v pevné fázi (SPE) a QuEChERS
Objevte širokou škálu materiálů pro extrakci v pevné fázi (SPE) a přípravu vzorků metodou QuEChERS. K dispozici jsou kartuše, zkumavky, destičky a další produkty.
Nakupovat produkty
Různé produkty pro HPLC a UHPLC
HPLC kolony
Díky naší rozsáhlé nabídce HPLC kolon dosáhnete přesných separací. Zlepšete retenci, rozlišení a selektivitu. Objednejte si je ještě dnes.
Nakupovat produkty
GC kolony, příslušenství a adsorbenty
GC kolony, příslušenství a adsorbenty
Dosáhněte špičkového výkonu při kapalinové chromatografii (GC) díky našim kolonám, spotřebnímu materiálu a příslušenství. Prohlédněte si nabídku společnosti Supelco®.
Nakupovat produkty
Extrakce na pevné fázi (SPE) je technika určená k rychlé a selektivní přípravě a čištění vzorků před chromatografickou analýzou (např. HPLC, GC, TLC). Při SPE se jedna nebo více analytů z kapalného vzorku izoluje extrakcí, rozdělením a/nebo adsorpcí na pevnou stacionární fázi.
Příprava vzorku metodou SPE mění původní matrici vzorku na jednodušší matriční prostředí. Díky tomu je vzorek vhodnější pro následnou analytickou chromatografii, což často zjednodušuje a zlepšuje výslednou kvalitativní a kvantitativní analýzu. Jednodušší matrice vzorku také snižuje nároky kladené na analytický systém, což může prodloužit jeho životnost.
Optimální postup SPE vám umožní:
  • Změnit matrice vzorků tak, aby byly kompatibilnější s cílovou chromatografickou metodou.
  • Koncentrovat analyty (obohacení stopových množství) pro zvýšení citlivosti.
  • Odstranit interference, které způsobují vysoké pozadí, zavádějící píky a/nebo nízkou citlivost během chromatografické analýzy.
  • Chránit analytickou kolonu před kontaminanty.
  • Automatizovat proces extrakce.
Jak funguje SPE?
Při SPE se stacionární fáze (sorbent nebo pryskyřice) váže buď na analyzovanou látku, nebo na nečistotu prostřednictvím silných, ale reverzibilních interakcí, aby spolehlivě a rychle extrahovala požadovanou analyzovanou látku ze složitého vzorku.
SPE je selektivní a univerzální, protože pro různé analyty a matrice je k dispozici mnoho různých sorbentů a elučních podmínek. Mezi běžné SPE sorbenty patří:
  • Na bázi oxidu křemičitého
    • Obrácená fáze (C18, C8, cyano, fenyl)
    • Normální fáze (křemičitá, diolová, NH2)
    • Iontově výměnné (SAX, WCX, SCX)
  • Na bázi uhlíku
  • Na bázi polymerů (různá složení, různé funkční skupiny)
  • Ostatní, například Florisil® (křemičitan hořečnatý) nebo oxid hlinitý
  • Smíšená lože: Kombinace téměř všech výše uvedených materiálů v postupných vrstvách
Strategie pro SPE
Při metodě „Bind‒Elute SPE“ je sledovaná analyta zachycena sorbentem a matriční interference procházejí přes kartuši. Při metodě „Interference Removal SPE“ jsou matriční interference zachyceny na sorbentu a sledované analyty procházejí. Metody HybridSPE i QuEChERS SPE fungují na principu odstranění interference.
Optimální metoda SPE závisí na struktuře, rozpustnosti, polaritě a lipofilních vlastnostech (distribučních koeficientech) analyzované látky. K dispozici jsou průvodce výběrem, které pomáhají zvolit nejvhodnější stacionární fázi a rozpouštědlo pro danou aplikaci.
Běžné aplikace SPE
SPE se často používá ve farmaceutickém, klinickém a vysoce výkonném diagnostickém testování, ve forenzní, environmentální a potravinářské/agrochemické průmyslu pro analýzy související s:
  • farmaceutickými sloučeninami a metabolity v biologických tekutinách
  • Návykovými látkami v biologických tekutinách
  • Environmentálními znečišťujícími látkami v pitné vodě a odpadních vodách
  • pesticidy, antibiotika nebo mykotoxiny v potravinářských a zemědělských matricích
  • Odsolování bílkovin a peptidů
  • Frakcionace lipidů
  • Vitamíny rozpustné ve vodě a v tucích
Vyhledávání dokumentů
Hledáte podrobnější informace?
V našem vyhledávači dokumentů najdete technické listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Vyhledat dokumenty