Merck
DomůPříprava vzorků filtracíStříkačkové filtry pro chromatografii
Stříkačkové filtry pro chromatografii
Dodáváme stříkačkové filtry Millex® a Whatman® - dvě přední značky stříkačkových filtrů pro chromatografii. Naše kombinované portfolio nabízí mnoho různých membrán a pouzder pro použití v široké škále aplikací.
Průvodce výběrem stříkačkového filtru pro chromatografii
Přítomnost částic v chromatografických vzorcích může způsobit nárůst tlaku v systému, což vede k vypnutí přístroje. To platí zejména pro UHPLC, a to kvůli kolonám s malým množstvím částic a úzkými otvory v trubkách. Bez ohledu na aplikaci lze tento potenciální problém snadno odstranit filtrací vzorků.
Doporučené produkty podle použití
Stříkačkové filtry pro HPLC
Stříkací filtry pro UPLC® / UHPLC
Stříkačkové filtry pro iontovou chromatografii/IC