Merck
Laboratorní štítky
Etikety pro laboratorní použití a správu vzorků mají zvláštní požadavky na základě typu vzorku, velikosti nádoby, podmínek skladování a použití. Označování laboratorních vzorků představuje mnoho výzev, jako je kompatibilita s rozpouštědly nebo schopnost zůstat přilnavý během zmrazování a kryostorování. Systémy navržené speciálně pro označování laboratorních vzorků pro výzkum nabízejí specifické laboratorní symboly, automatickou serializaci a vestavěné čárové kódy, které zajišťují funkčnost pro vaši aplikaci. Systém MilliSentials™ Lab Labeling System poskytuje kompletní řešení laboratorního označování s přizpůsobitelnými štítky laboratorní kvality, kompaktní tiskárnou podporující WIFI a na míru navrženým softwarem pro laboratorní označování. Specifické etikety, jako jsou CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® a Freezerbondz™ pro&nbspsup>.nbsp;kryoskladování a TOUGH-TAGS® které odolávají nejagresivnějším chemikáliím, vám mohou poskytnout jistotu, že vaše cenné vzorky lze vždy identifikovat.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MilliSentials™ Lab Labeling System
  •  MilliSentials™ Lab Labeling System nabízí kompletní řešení pro značení laboratorních vzorků. Laboratorní štítky jsou schopny odolávat teplotám od -196 °C (kapalný dusík) do 100 °C (vroucí voda) a náročným chemickým rozpouštědlům (včetně ethanolu, DMSO, xylenu). Etikety byly rovněž navrženy s perforací, která umožňuje, aby se jedna velikost hodila pro širokou škálu laboratorních nádob včetně zkumavek, kryovialů, Petriho misek, destiček pro buněčné kultury a lahviček s činidly. Na zakázku vytvořený software obsahuje předkonstruované šablony štítků pro laboratorní nádoby, umožňuje ukládání štítků pro rychlý opakovaný tisk a obsahuje funkci nahrávání tabulky pro tisk velkých dávek. 
  • CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® Kryogenní etikety odolávají teplotám od -196 °C do 80 °C.a jsou k dispozici ve velikostech vhodných pro lahvičky, mikrozkumavky, mrazicí boxy, mikrotitrační destičky, destičky pro buněčné kultury, plastové sáčky a další nádoby pro skladování v tekutém dusíku, mrazničkách a při práci se vzorky na suchém ledu. 
  • TOUGH-TAGS® jsou chemicky odolné štítky, které vydrží přímé vystavení nebo ponoření do organických rozpouštědel, alkoholů a drsných nebo korozivních chemikálií. Štítky TOUGH-TAGS® odolávají teplotám od -40 °C do 121 °C včetně vroucí vodní lázně a autoklávování, takže jsou užitečné pro identifikaci materiálů, které vyžadují sterilizaci v autoklávu, a jsou vyrobeny s vysoce účinným lepidlem pro kovové, skleněné a plastové nádoby. 
  • Naše tisková řešení jsou určena pro správu vzorků a sledování zásob a lze je integrovat do pracovního postupu řízení laboratoře. 
  • K dispozici je řada pásek pro identifikaci vzorků, zařízení a materiálů v laboratoři, které jsou k dispozici v různých barvách, velikostech a konfiguracích pro barevné kódování a pohodlí. 
  • Nabízíme také popisovače pro různé laboratorní aplikace, včetně popisovačů odolných vůči etanolu a alkoholu, kryogenních popisovačů a popisovačů odolných vůči vodě v různých barvách