Odběr laboratorních vzorků
Správa vzorků je klíčem k efektivnímu chodu laboratoře. Řešení pro odběr a skladování vzorků by měla být vybírána na základě typu vzorku, účelu použití a požadavků na manipulaci. Chytrá řešení usnadňují identifikaci, sledování a vyhledávání vzorků a zároveň nabízejí ergonomický design pro pohodlí a bezpečnost. Nabízíme širokou škálu řešení pro skladování vzorků a laboratorní úložné systémy, včetně lahviček, zkumavek, lahví, sáčků, destiček, stojanů a uzavíracích fólií, které chrání vaše vzorky a splňují skladovací potřeby vaší laboratoře. Pro efektivní odběr vzorků dodáváme také pinzety a kleště, laboratorní špachtle a lžíce, stejně jako nástroje na zvedání buněk, rozetírky a síta.
Products
Lahvičky
Lahvičky lze použít k odběru, skladování a přepravě vzorků a jsou k dispozici v různých materiálech, velikostech a tvarech s různými uzávěry pro uchování a získání vzorků. Skleněné lahvičky jsou odolnější vůči vyšším teplotám a jsou obvykle chemicky inertnější, díky čemuž jsou kompatibilní s agresivními čisticími prostředky a rozpouštědly. Plastové lahvičky se tak snadno nerozbijí a jsou k dispozici v několika materiálech, které zvyšují chemickou kompatibilitu a autoklávovatelnost. Oba typy lahviček jsou k dispozici ve sterilním i nesterilním provedení. Lahvičky jsou průhledné pro snadnou vizualizaci vzorků nebo vyrobené z jantarového skla či tónovaného plastu pro vzorky citlivé na světlo. Barevná víčka umožňují rychlou identifikaci vzorků.
Zkumavky
Zkumavky se používají k odběru, přepravě, skladování a testování pevných nebo kapalných vzorků. Zatímco některé zkumavky jsou určeny pro všeobecné použití, zkumavky pro specifické aplikace, včetně zkumavek na testy, kultivačních zkumavek, odstředivkových zkumavek, mikroodstředivkových zkumavek, zkumavek pro PCR a kryozkumavek, jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky na teplotu, pevnost, sterilitu a chemickou kompatibilitu. Lze vybírat z mnoha druhů skleněných a plastových zkumavek podle jejich odolnosti, chemické inertnosti a dalších vlastností. Zkumavky s kulatým a kuželovým dnem mohou zvýšit výtěžnost vzorku. K dispozici jsou jednorázové i opakovaně použitelné zkumavky podle potřeb v oblasti pohodlí a bezpečnosti. Šroubovací uzávěry poskytují dodatečnou bezpečnost při prevenci úniku a rozlití. Zátky a zacvakávací uzávěry usnadňují manipulaci se zkumavkami.
Lahve se nejčastěji používají ke skladování chemikálií, rozpouštědel a jiných kapalin a jsou k dispozici v konkrétních tvarech, které vyhovují požadavkům na výtěžnost, bezpečnost a skladování. Lahve se vyrábějí ze skla z důvodu chemické inertnosti nebo z různých plastů, které mají odlišnou chemickou kompatibilitu. Čiré sklo nebo přírodní plasty umožňují maximální viditelnost. Pro materiály citlivé na světlo se doporučuje jantarově zbarvené sklo a neprůhledné plasty. Lahve mohou být jednorázové nebo vyrobené z materiálů, které lze podle potřeby sterilizovat v autoklávu nebo vyčistit pro opakované použití.
Sterilizované vzorkovací sáčky Whirl-Pak® jsou ideální pro potravinářský a nápojový průmysl, mlékárenský průmysl, vodárenství, lékařství, veterinářství, environmentální, půdní a průmyslové odvětví, stejně jako pro odběr vzorků z povrchů, forenzní vědu, genetiku, biomedicínu a farmacii. Sáčky Whirl-Pak® jsou již 60 let důvěryhodnými vzorkovacími sáčky profesionálů a nabízejí uzávěry odolné proti propíchnutí, zaručenou sterilitu, snadnou identifikaci a nepropustný uzávěr, na který se můžete spolehnout.
Pinzety a špachtle
Laboratorní pinzety a kleště jsou malé nástroje, které se hodí v různých laboratořích i jiných pracovních prostředích k uchopení a manipulaci s malými nebo křehkými předměty. Pinzety a kleště jsou k dispozici v různých velikostech, provedeních a variantách:
- Se špičatými, tupými, zaoblenými, zakřivenými, úhlovými nebo plochými hroty
- S hladkým nebo zoubkovaným vnitřním povrchem pro lepší uchopení
- S rukojeťmi typu nůžky
- S přesně definovanými rozměry pro přesnou práci
- S rukojeťmi nebo hroty potaženými pěnou nebo silikonem pro lepší uchopení
- Se samozavíracími/aretovacími vodicími kolíky, které udržují hroty v jedné linii a zajišťují pevnější uchopení
- S inertním PTFE povlakem, který zabraňuje kontaminaci, poškrábání nebo poškození citlivých vzorků
Špachtle jsou k dispozici v celé řadě velikostí a provedení určených k rozbíjení, seškrabávání, nabírání a přenášení chemických pevných látek, prášků, granulí nebo jiných materiálů. Laboratorní špachtle se vyrábějí s rukojeťmi různé délky, přičemž jedna nebo obě špičky jsou tvarovány do různých tvarů nebo provedení v závislosti na zamýšleném použití.
Stojany
Stojany se používají k podepření, uspořádání a skladování různých typů skleněného nádobí, laboratorního vybavení a dalších předmětů. Laboratorní stojany jsou k dispozici pro pipety, zkumavky, mikrozkumavky, lahvičky, Petriho misky, mikrodestičky a další laboratorní vybavení. Stojany jsou vyrobeny z různých materiálů, včetně obyčejného a epoxidem potaženého kovu, dřeva a různých plastů. Stojany na zkumavky a mikrozkumavky mají otvory různých velikostí, aby vyhovovaly konkrétním průměrům zkumavek.
Mikrodesky
Mikrodesky jsou desky s více jamkami, které se používají pro skladování vzorků, biochemické a buněčné testy a analytické metody. K utěsnění desek během zpracování, inkubace nebo skladování lze použít víčka, fólii, pásku, uzávěry nebo podložky. Desky by měly být vybírány na základě:
- Materiálu: Mikrodestičky se obvykle vyrábějí ze skla nebo plastu. Mikrodestičky se skleněným dnem mají vynikající optické vlastnosti a obvykle se používají pro aplikace s vysokým obsahem buněčného zobrazování. Destičky s plastovým dnem lze použít pro celou řadu aplikací v oblasti fluorescence, kolorimetrie, buněčných kultur a buněčného zobrazování. Destičky z cyklického olefinu jsou vyrobeny z polymeru, který podporuje adhezi buněk a zároveň nabízí optické vlastnosti podobné sklu.
- Počet jamek: Destičky jsou k dispozici ve formátech s 24, 96, 384 a 1536 jamkami v závislosti na potřebách průchodnosti a požadavcích na objem
- Tvar jamek: Jamky s kulatým dnem napomáhají promíchání a usnadňují v případě potřeby odběr vzorků. Pro aplikace zobrazování jsou vyžadovány destičky s plochým dnem.
- Barva destičky: Černé destičky se obvykle používají pro fluorescenční a luminescenční aplikace s vysokým signálem, aby se snížila fosforescence pozadí a autofluorescence. Bílé destičky lze použít pro časově rozlišené fluorescenční testy a testy s nízkou luminescencí. Destičky s průhledným dnem umožňují měření při čtení ze spodní strany a mikroskopickou vizualizaci.
- Povlaky destiček: destičky jsou k dispozici s předběžnou úpravou pro sterilitu nebo nízkou vazbu bílkovin, případně potažené kolagenem, poly-D-lyzinem a dalšími molekulami pro usnadnění přilnutí buněk