Merck
DomůAplikaceGenomikaKlonování a exprese
Klonování a exprese
Exprese rekombinantních proteinů v savčích buňkách
Exprese rekombinantních proteinů v savčích buňkách
Technologie klonování a genové exprese využívají výzkumníci v různých oborech ke zkoumání široké škály biologických otázek, včetně pochopení funkce genů, analýzy molekulárních drah, embryonálního vývoje, výzkumu nemocí a bioprocesingu biologických a terapeutických přípravků. Jakmile je gen nebo genetická sekvence identifikována, musí výzkumníci zvolit nejlepší strategii molekulárního klonování a systém exprese proteinů na bázi buněk na základě konkrétní potřeby aplikace. Další informace o expresi genů pomocí technologie CRISPR nebo o umlčování genů pomocí činidel RNAi naleznete na stránku o genové expresi a umlčování genů.  
Doporučené kategorie
Teploměr měřící teplotu čiré modré kapaliny ve skleněné nádobě.
Biologické nárazníky
Naše rozsáhlé portfolio vysoce čistých biologických pufrů v různých formách složení a balení zajišťuje vynikající stabilitu roztoku a kontrolu pH v celém pracovním postupu bioprocesu.
Zobrazit produkty
Pohled zblízka na modře osvětlené laboratorní prostředí. V centru pozornosti je malý svítící obdélníkový objekt, který vyzařuje růžovočervené světlo. Objekt je umístěn na jiném zařízení s tmavým povrchem.
Agaróza
Nabízíme širokou škálu agarosových produktů s různou silou gelu, teplotou tání, teplotou želírování a úrovní elektroendosmózy (EEO), které podpoří vaše výzkumné aplikace.
Zobrazit produkty
Vektory pro expresi proteinů
Plasmidy neboli vektory pro expresi proteinů jsou kruhové kousky DNA, které obsahují řadu funkčních prvků pro klonování a expresi proteinu, který vás zajímá. Výběr vhodného expresního vektoru je částečně určen typem proteinu, organismem, který bude protein exprimovat, a konkrétní aplikací a vědeckými otázkami, které chce výzkumník řešit. Široká škála dostupných expresních vektorů umožňuje výzkumníkům vybrat si, které prvky pro klonování, výběr klonů a expresi proteinu jsou pro jejich studii nejvhodnější. Jakmile je vybrána sekvence genu, která je předmětem zájmu, a expresní vektor, výzkumní pracovníci běžně používají nukleázy k přesnému řezání vektoru na specifických místech, aby umožnili klonování genetické sekvence, která je předmětem zájmu, in-frame a nakonec její expresi v hostitelském organismu. Důležité je, že výzkumníci běžně používají chemicky kompetentní buňky a bakteriální transformaci k hostitelství plazmidů rekombinantní DNA, protože jsou stabilní při skladování ve zmrazeném stavu při teplotě -70 °C.
Jak transfekovat buňky
Buněčná transfekce označuje proces vnášení DNA nebo RNA nebo proteinů do eukaryotických buněk. K provedení této části pracovního postupu exprese proteinů mají výzkumníci k dispozici řadu fyzikálních, chemických a biologických technologií. Výzkumníci běžně používají fyzikální metody, jako je elektroporace, nebo chemické metody, včetně fosforečnanu vápenatého (CaPi), polyethyleniminu (PEI) a lipofekčních činidel. Vědci mají k dispozici také virové transdukční systémy, včetně lentivirových, onkoretrovirálních a adenovirových. Použití virových přenosových metod však často vyžaduje dodatečnou izolaci a monitorování z důvodu biologické bezpečnosti.
Systémy pro expresi proteinů
Výzkumníci používají k expresi proteinů svého zájmu různé organismy. Výzkumníci běžně používají bakterie, protože účinně přijímají expresní vektory, mají rychlou dobu zdvojení a za optimálních podmínek mohou produkovat velké množství rekombinantního proteinu. Jelikož jsou však bakterie prokaryotické organismy, nejsou schopny zajistit posttranslační modifikace proteinů, které některé proteiny vyžadují. Eukaryotické buňky, včetně kvasinek a savčích buněčných linií, umožňují posttranslační modifikaci (modifikace) bílkovin a jsou také běžně používány výzkumníky. Výběr nejlepší buněčné linie pro expresi rekombinantních proteinů a strategie exprese proteinů do značné míry závisí na konkrétních potřebách aplikace a otázkách, které chce vědec řešit.