Merck
181609
Polycaprolactone
average Mw ~65,000, average Mn ~42,500, pellets
Synonyma:
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H10O2)n
UNSPSC Code:
12162002
eCl@ss:
32150312
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
pellets
melt index
1.9 g/10 min (80°C/0.3 Mpa)
mol wt
average Mn ~42,500, average Mw ~65,000
impact strength
82 J/m (Izod, ASTM D 256-73A, notched)
hardness
55 (Shore D, ASTM D 2240-75)
mp
60 °C (lit.)
Application
Extrusion aid, die lubricant, mold release, pigment and filler dispersion aid and polyester segments in urethanes and block polyesters.
Features and Benefits
Biodegradable polymer
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Other Notes
2 in/min - 600-1000% (ultimate)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)