Merck
182230
Poly(methyl methacrylate)
Synonyma:
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
autoignition temp.
580 °F
Quality Segment
impurities
may contain ≤2.0% toluene
refractive index
n20/D 1.49
inherent viscosity
0.20 dL/g(lit.)
transition temp
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubility
H2O: insoluble
density
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly (methyl methacrylate) (PMMA) is an amorphous transparent thermoplastic polymer. PMMA is recognized as an optical polymer based on its refractive index of 1.49. Hence, it is used in optical fibers.It finds uses in biological applications because of its lower water absorption capability and biocompatible.The maximum moisture content of PMMA is 1.71% and SBF absorption is 1.96%.Simulated Body fluid test (SBF) is a method to characterize the in vitro bioactivity of ceramic materials, by immersing the materials in an aqueous SBF solution.
Application
PMMA/HA (Hydroxyapatite) composites have been used in biomedical applications such as dentistry, orthopedic retainers, and bone replacement. It is used as substrate for graphene growth.
Some studies report its use in
PMMA-titania hybrid optical thins films
PMMA/polystryrene/clay nanocomposites
PMMA/polyurethane/carbon black nanocomposites for methanol fuel cells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)