Merck
205273
Titanium(IV) isopropoxide
97%
Synonyma:
TTIP, Tetraisopropyl orthotitanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ti[OCH(CH3)2]4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.22
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-909-6
Beilstein/REAXYS Number:
3679474
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: inorganic catalyst
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Titanium(IV) isopropoxide is a titanium-based coordination compound, commonly used in the asymmetric Sharpless epoxidation reaction of allylic alcohols. It is also used as a catalyst in Kulinkovich reaction for the synthesis of cyclopropanes.
Application
Commonly used as a precursor for the preparation of Titania (TiO2)
Novel metal oxide/phosphonate hybrids were formed from titanium(IV) isopropoxide in a two-step sol-gel process. Starting material for barium-strontium-titanate thin films. Used to make porous titanosilicates, potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Applied in the formation of a heterosupermolecule consisting of a TiO2 nanocrystallite-viologen electron acceptor complex whose light-induced electron transfer has been demonstrated.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) isopropoxide
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
546-68-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)