O této položce
Lineární vzorec:
YBa2Cu3Ox, x ~ 6.7-9.5
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
powder
composition
YBa₂Cu₃O₇
reaction suitability
core: barium, core: copper
SMILES string
O=[Cu].O=[Ba].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ba.Cu.5O.2Y
InChI key
OHBOMLDLKVPQKS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yttrium barium copper oxide
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?