Merck
341584
Poly(vinyl alcohol)
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Synonyma:
PVA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32040201
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
mol wt
Mw 89,000-98,000
feature
hydrophilic
falling ball
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
density
1.19-1.31 g/cm3
application(s)
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES string
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyvinyl alcohol (PVOH) is a hydrophilic linear polymer which forms copolymers of vinyl alcohol and vinyl acetate. Hence, the structural properties of polyvinyl alcohol polymers depend on the extent of polymerization and hydrolysis. Such changes cause both chemical and physical modifications such as esterification, etherification, crystallization, ion-polymer complexation in the polymer. Modified- PVOH structures are useful in biomedical applications.
Application
NaA zeolite particles have been dispersed in a poly(vinyl alcohol) matrix to prepare a mixed-matrix membrane to study the pervaporative separation of water-butanol mixtures. Poly (vinyl alcohol)/gelatin based biocompatible polymeric scaffolds have been used to design for 3D cancer models.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl alcohol)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)