Merck
445746
Poly(methyl methacrylate)
average Mw ~350,000 by GPC
Synonyma:
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
mol wt
average Mw ~350,000 by GPC
reduced viscosity
150-160 cm3/g(20 °C)(lit.)
acid number
<1 mg KOH/g
transition temp
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
solubility
alcohols and aliphatic hydrocarbons: insoluble, esters, ketones, aromatics and glycol ethers: soluble
density
1.17 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
General description
The thermal degradation behaviour of PMMA ( avg Mol. wt. ~350,000 g mol-1)was investigated in inert atmosphere, four weight loss steps were observed.
Application
Pigment-wetting binder for coatings.
PMMA (avg. Mol wt. ~350,000 g mol-1) containing Fe2O3 and TiO2 fillers have possible uses as flame retardants.
Features and Benefits
Contributes hardness, weather resistance, light fastness and resistance to chemicals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)