Merck
448877
Chitosan
medium molecular weight
Synonyma:
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine), Chitosan & derivatives
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
75.0%
form
powder
viscosity
200-800 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubility
dilute aqueous acid: soluble
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Application
Chitosan may be used as a flocculant, in protein precipitation, encapsulating agent and aqueous thickener.
Forms gels with multivalent anions. Gives clear solutions that dry to strong, clear films.
Features and Benefits
Biocompatible and environmentally friendly polyelectrolyte with a variety of applications including water treatment, chromatography, additives for cosmetics, textile treatment, novel fibers for textiles, photographic papers, biodegradable films, biomedical devices, and microcapsule implants for controlled release in drug delivery.
Biocompatible and environmentally friendly polyelectrolyte.
Physical form
75-85% deacetylated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chitosan
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)