Merck
531154
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Synonyma:
PLGA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32110590
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feed ratio
lactide:glycolide (50:50)
mol wt
average Mw 5,000-15,000
inherent viscosity
0.15-0.25 dL/g(lit.)
transition temp
Tg (DSC) 24 °C (onset)
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Features and Benefits
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Physical form
Biocompatible, biodegradable polymer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)