Merck
574791
Hydroxyapatite
synthetic, 99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Synonyma:
Calcium phosphate tribasic, Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
502.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-330-6
MDL number:
Assay:
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
form
solid
impurities
≤2500 ppm Trace Metal Analysis
mp
1100 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyapatite
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)